MABF930M
Anti-TCR Vγ1.1 Antibody, clone 2.11
clone 2.11, from hamster(Armenian)
Synonym(e):
T-cell receptor gamma chain C region C10.5
About This Item
Biologische Quelle
hamster (Armenian)
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2.11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgGκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Flow Cytometry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected TCR V gamma 1.1 in Lymphocytes isolated from TcrdH2BeGFP reporter mice (Courtesy of Dr rer. nat. Inga Sandrock, Hannover Medical School, Germany).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected TCR V gamma 1.1 in Immunoprecipitation applications (Pereira, P., et. al. (1995). J Exp Med. 182(6):1921-30).
Qualität
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable