MABF578
Anti-CD4 Antibody (human), PE-Cy7, clone RPA-T4
clone RPA-T4, from mouse
Synonym(e):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE-Cy7
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RPA-T4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD4(920)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable