Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
MABF39-I
Sigma-Aldrich
Anti-DC-STAMP-Antikörper, Klon 1A2
clone 1A2, from mouse
Synonym(e):
Dendritic cell-specific transmembrane protein, DC-STAMP, Dendrocyte-expressed seven transmembrane protein, FIND, hDC-STAMP, IL-four-induced protein, Transmembrane 7 superfamily member 4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Das dendritische zellspezifische Transmembranprotein (UniProt Q9H295; auch bekannt als DC-STAMP, dendrozytenexprimiertes 7-Transmembranprotein, FIND, hDC-STAMP, IL4-induziertes Protein, Mitglied 4 der Transmembran-7-Superfamilie) wird vom Gen DCSTAMP (auch TM7SF4 genannt) (Gen-ID 81501) in Menschen kodiert. DC-STAMP ist ein 6-Transmembranprotein, das für die Zell-Zell-Fusion zur Bildung mehrkerniger Osteoklasten (OCs) während der Osteoklastogenese unerlässlich ist. Die DC-STAMP-Expression wird unter den Osteoklasten-Vorläuferzellen (OCP) hochreguliert, wenn sie OC-fördernden Zytokinen wie dem Rezeptor-Aktivator des Nuklearfaktor-κB(NF-κB)-Liganden (RANKL) exponiert sind, und Dcstamp-Knockout(KO)-Mäuse haben wenige mehrkernige TRAP+ OCs und eine erhöhte Knochenmasse. Andererseits führt die Überexpression von DC-STAMP in transgenen (Tg) Mäusen zu einer beschleunigten Zell-Zell-Fusion während der OCP-Differenzierung und zu einer verstärkten Knochenresorption. DC-STAMP ist ein 6-Trasmembranprotein (AS 35–55, 58–78. 98–118, 210–230, 293–313, 377–397), bei dem sowohl das N- als auch das C-terminale Ende des Proteins intrazellulär exponiert ist (AS 1–34, 398–470). Das C-terminale zytoplasmatische Ende von DC-STAMP enthält ein Immunrezeptor-Tyrosin-basiertes inhibitorisches Motiv oder eine ITIM-Sequenz (407-SFYPSV-412), das bzw. die, wenn es bzw. sie am Tyrosin-Rest phosphoryliert wird, SHP-1 rekrutiert. Ein DC-STAMP-neutralisierender Antikörper blockiert die OC-Bildung in vitro und hebt die zelluläre DC-STAMP- und SHP-1-Tyrosinphosphorylierung auf.
Spezifität
Klon 1A2 erkennt ein Epitop, das zwischen DC-STAMP des Menschen und der Maus in der dritten extrazellulären Domäne konserviert ist.
Immunogen
Epitop: Der dritte extrazelluläre Domäne.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das einer Sequenz aus der dritten extrazellulären Domäne von humanem DC-STAMP entspricht.
Anwendung
Der Anti-DC-STAMP-Antikörper, Klon 1A2, ist ein Antikörper gegen DC-STAMP zur Verwendung in Western Blot, der Durchflusszytometrie, Immunzytochemie und Immunpräzipitation.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Osteobiologie
Western-Blot-Analyse: 4,0 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies DC-STAMP in 10 µg Thymuslysaten von Wildtyp-Mäusen nach, jedoch nicht von Dcstamp-Knockout-Mäusen nach.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies DC-STAMP in Thymus- und Milzlysaten von Wildtyp-Mäusen nach, während DC-STAMP in Thymus- und Milzlysaten von Dcstamp-Knockout-Mäusen stark reduziert war (mit freundlicher Genehmigung von Grace Chiu, Ph.D., University of Rochester Medical Center, NY, USA).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies ~106 kDa dimere und ~53 kDa monomere DC-STAMP-Bande durch Western Blot im nicht denaturierten bzw. denaturierten Zustand nach DC-STAMP-Immunpräzipitation unter Verwendung von RAW 264.7-Makrophagenlysat von Mäusen nach (Mensah, K.A., et al. (2010). J. Cell. Physiol. 223(1):76-83).
Durchflusszytometrie-Analyse: In einer repräsentativen Charge wurden DC-STAMP-positive Lymphozyten und Monozyten in aufgereinigten humanen PBMCs nachgewiesen (Chiu, Y.H., et al. (2012). J. Bone Miner. Res. 27(1):79-92).
Durchflusszytometrie-Analyse: In einer repräsentativen Charge wurde die Oberflächenexpression von DC-STAMP auf RAW 264.7-Makrophagen und CD11b+-Monozyten aus dem Knochenmark der Maus nachgewiesen. DC-STAMP wird auf Osteoklasten-Vorläuferzellen (OCP) als Dimer exprimiert, das mit dem Klon 1A2 effizient durchflusszytometrisch nachgewiesen werden kann (Mensah, K.A., et al. (2010). J. Cell. Physiol. 223(1):76-83).
Funktionsanalysis: Eine repräsentative Charge hemmte die durch RANKL- und M-CSF-Behandlung induzierte Bildung von Osteoklasten (OC) in humanen PBMCs und Monozytenkulturen (Chiu, Y.H., et al. (2012)). J. Bone Miner. Res. 27(1):79-92).
Funktionsanalysis: Eine repräsentative Charge hemmte die durch RANKL-Behandlung induzierte Bildung von Osteoklasten (OC) in RAW 264,7 und Makrophagenkulturen aus Knochenmark von Mäusen (Mensah, K.A., et al. (2010). J. Cell. Physiol. 223(1):76-83).
Immunhistochemische Analyse: In einer repräsentativen Charge wurde die DC-STAMP-Expression in mehrkernigen ‘osteoklastenähnlichen’ Riesenzellen in einem humanen Riesenzelltumor des Knochens nachgewiesen (Chiu, Y.H., et al. (2012). J. Bone Miner. Res. 27(1):79-92).
Immunzytochemische Analyse: In einer repräsentativen Charge wurden DC-STAMP-positive humane PBMCs unter Verwendung eines 10%igen, in NBF fixierten, in Paraffin eingebetteten Zellpräparats nachgewiesen (Chiu, Y.H., et al. (2012). J. Bone Miner. Res. 27(1):79-92).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden unterschiedliche intrazelluläre DC-STAMP-Lokalisierungen mittels fluoreszierender immunzytochemischer Färbung von 4 % paraformaldehydfixierten, 0,1 % Saponin-permeabilisierten Knochenmarkmakrophagen von Mäusen zu verschiedenen Zeitpunkten während der Osteoklastogenese nach RANKL-Behandlung nachgewiesen (Mensah, K.A., et al. (2010). J. Cell. Physiol. 223(1):76-83).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde DC-STAMP aus den Lysaten humaner Monozyten immunpräzipitiert (Chiu, Y.H., et al. (2012). J. Bone Miner. Res. 27(1):79-92).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde DC-STAMP aus den Membranextrakten von RAW 264,7-Makrophagen von Mäusen immunpräzipitiert (Mensah, K.A., et al. (2010). J. Cell. Physiol. 223(1):76-83).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Thymuslysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: 4,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen DC-STAMP in 10 µg Thymuslysat von Mäusen nach.
Zielbeschreibung
~58 kDa beobachtet. Das Zielband scheint aufgrund der Glykosylierung größer als die berechneten Molekulargewichte von 53,39 kDa (human) und 53,88 kDa (Maus) zu sein. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2aκ-Antikörper in PBS ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jarred M Whitlock et al.
Nature communications, 14(1), 616-616 (2023-02-05)
Multinucleated osteoclasts, essential for skeletal remodeling in health and disease, are formed by the fusion of osteoclast precursors, where each fusion event raises their bone-resorbing activity. Here we show that the nuclear RNA chaperone, La protein has an additional function
Mariana S P Ribeiro et al.
The Journal of biological chemistry, 299(12), 105379-105379 (2023-10-24)
Osteoclasts are specialized cells responsible for bone resorption, a highly energy-demanding process. Focus on osteoclast metabolism could be a key for the treatment of osteolytic diseases including osteoporosis. In this context, AMP-activated protein kinase α1 (AMPKα1), an energy sensor highly
Ya-Hui Chiu et al.
Journal of cellular physiology, 232(9), 2538-2549 (2016-10-11)
DC-STAMP is a multi-pass transmembrane protein essential for cell-cell fusion between osteoclast precursors during osteoclast (OC) development. DC-STAMP-/- mice have mild osteopetrosis and form mononuclear cells with limited resorption capacity. The identification of an Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motif (ITIM) on
Mariana Pena Ribeiro Soares et al.
Cell biology international, 43(5), 466-475 (2019-02-15)
Reactive oxygen species (ROS) are produced by NADPH oxidase (NOX), an enzyme that reduces oxygen by using NADPH as a substrate. Apocynin (APO) is a catechol that is used as a NOX inhibitor, and N-acetyl-cysteine ​​(NAC) can reduce intracellular ROS
Xin Zhou et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 872188-872188 (2022-05-20)
Bone undergoes constant remodeling of formation by osteoblasts and resorption by osteoclasts. In particular, macrophages have been reported to play an essential role in the regulation of bone homeostasis and regeneration. Naringenin, the predominant flavanone in citrus fruits, is reported