Wichtige Dokumente
MABF230
Sigma-Aldrich
Anti-TIM-3, Klon RMT3-23, azidfreier Antikörper
clone RMT3-23, from rat
Synonym(e):
Hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog, HAVcr-2, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIMD-3, T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, TIM-3, T-cell membrane protein 3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RMT3-23, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Havcr2(171285)
Allgemeine Beschreibung
Das Protein mit den Namen Hepatitis-A-Virus-zellulärer-Rezeptor-2 (HAVcr-20), T-Zell-Immunglobulin und Mucindomäne-haltiges Protein-3 (TIMD-3), T-Zell-Immunglobulin-Mucin-Rezeptor-3 (TIM-3) oder T-Zell-Membranprotein 3, das durch das humane Gen HAVCR2/TIM3/TIMD3 kodiert wird, ist ein wichtiges Protein bei der Regulation der Makrophagenaktivierung. TIM-3 ist auch für die Immuntoleranz von entscheidender Bedeutung, da es von Typ-1-T-Helferzellen (Th1) vermittelte Auto- und Alloimmunreaktionen hemmt. Schließlich spielt TIM-3 eine wichtige Rolle beim Homing von T-Zellen in Thymus und Lymphe und ist der Rezeptor für Galectin-9, ein wichtiges Protein, das Zell-Zell- und Zell-Matrix-Interaktion moduliert. TIM-3 ist ein membrangebundenes Protein, das überwiegend von Zellen des Immunsystems exprimiert wird. Eine hohe TIM-3-Expression ist auch mit vielen Tumoren assoziiert, einschließlich Nierenkrebs und akuter myeloischer Leukämie (AML), und seine Expression ist außerdem ein Ziel in der Krebstherapie, da Anti-TIM-3-Antikörper in Tiermodellen von AML nachweislich leukämische Stammzellen (LSCs) eliminieren.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem TIM-3 der Maus entspricht.
Anwendung
Assay zur Hemmung der Aktivität/Funktion: Die gleichzeitige Verabreichung einer repräsentativen Charge mit FVAX durch ein unabhängiges Labor hat das Tumorwachstum signifikant stärker unterdrückt als die Anwendung von FVAX allein. Die Behandlung mit Anti-TIM-3, Klon RMT3-23, azidfrei, verstärkte außerdem die Antitumoraktivität von Plasmid-DNA, die das Melanomziel gp100 oder TRP2 kodiert, was darauf hindeutet, dass durch Ausrichtung auf TIM-3 oder TIM-4 die Antitumoraktivität anderer Krebsimpfstoffe verbessert wird. (Bagdadi, M., et al. (2013). Cancer Immunol Immunother. 62(4):629-637.)
Durchflusszytometrie-Analyse: 1 µg aus einer repräsentativen Charge wiesen TIM-3 in TIM-3-transfizierten 1×10E6 BALB/L5178Y-Zellen nach.
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge wies TIM-3 in dendritischen Zellen, Makrophagen, Splenozyten und mononukleären Leberzellen von Mäusen mit akuter Graft-versus-Host-Erkrankung (aGVHD) nach (Oikawa, T., et al (2006). J Immunol. 177(7):4281-4287.).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies TIM-3 in Lebergewebe von normalen und aGVHD-Mäusen nach (Oikawa, T. et al (2006). J Immunol. 177(7):4281-4287.).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies TIM-3 in HMGB1-defizienten MEF-Zellen nach (Chiba, S., et al. (2012). Nat Immunol. 13(9):832-842.).
Dieser Anti-TIM-3-Antikörper, Klon RMT3-23, azidfrei, ist für den Nachweis von TIM-3 in Western Blot, Durchflusszytometrie, IHC und ICC validiert und hemmt dessen Aktivität/Funktion.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot im Lysat von TIM-3-transfizierten L5178Y-Zellen.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies TIM-3 in 10 µg Lysat von TIM-3-transfizierten L5178Y-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~ 31 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable