MABF162C
Anti-CD38 (human), PE, clone HIT2 Antibody
clone HIT2, from mouse, PE
Synonym(e):
ADP-ribosyl cyclase 1, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, T10, CD antigen CD38, CD38
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HIT2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD38(952)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD38 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable