MABF156B
Anti-CD44 (human/mouse), redFluor® 710, clone IM7. Antibody
clone IM7, from rat, redFluor® 710
Synonym(e):
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III (ECMR-III), GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24 (Ly-24), Phagocytic glycoprotein 1 (PGP-1), Phagocytic glycoprotein I (PGP-I), CD44
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
redFluor® 710
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IM7, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable