Wichtige Dokumente
MABE61
Sigma-Aldrich
Anti-Makro-H2A1.2-Antikörper, Klon 14G7
clone 14G7, from mouse
Synonym(e):
H2A histone family, member Y, Histone macroH2A1, Medulloblastoma antigen MU-MB-50.205, histone macroH2A1.1, histone macroH2A1.2, Core histone macro-H2A.1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
14G7, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... H2AFJ(55766)
Allgemeine Beschreibung
Histon MacroH2A (mH2A), auch bekannt als H2AFY, ist eine wirbeltierspezifische Histonvariante, die mit kondensiertem, inaktivem Heterochromatin assoziiert ist. Diese Histonvariante besteht aus einer Histon-H2A-ähnlichen Domäne, die mit einer großen Nicht-Histon-Region fusioniert ist. Es wurde gezeigt, dass mH2A die durch RNA-Polymerase-II gesteuerte Transkription auf der Ebene der Transkriptionsinitiation unterdrückt. Die Nicht-Histon-Region von mH2A ist direkt an der Unterdrückung der Transkription, der Histonacetylierung und der Blockierung des SWI/SNF- und ACF-Nukleosomen-Remodelings beteiligt. Diese Histonvariante ist im Chromatin des weiblichen inaktiven X-Chromosoms und in hoch methylierten CpG-Orten angereichert.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen Makro-H2A1.2 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Makro-H2A1.2-Antikörper, Klon 14G7, ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von Makro-H2A1.2, auch bekannt als H2A-Histonfamilie Mitglied Y oder Histon-MakroH2A1, und wurde in WB, ICC und IHC validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IH verwendet. (Sporn, J.C., et al. (2009). Oncogene. 1–6.)
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IC verwendet. (Sporn, J.C., et al. (2009). Oncogene. 1–6.)
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot an MCF-7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,25 µg/ml dieses Antikörpers wurde Makro-H2A1.2 in 10 µg MCF-7-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~39 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bλ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein G
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
MCF-7-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Murali Palangat et al.
Genes & development, 33(9-10), 482-497 (2019-03-08)
Somatic mutations in the genes encoding components of the spliceosome occur frequently in human neoplasms, including myeloid dysplasias and leukemias, and less often in solid tumors. One of the affected factors, U2AF1, is involved in splice site selection, and the
Florian Wimmers et al.
Cell, 184(15), 3915-3935 (2021-06-27)
Emerging evidence indicates a fundamental role for the epigenome in immunity. Here, we mapped the epigenomic and transcriptional landscape of immunity to influenza vaccination in humans at the single-cell level. Vaccination against seasonal influenza induced persistently diminished H3K27ac in monocytes
Simran Khurana et al.
mBio, 12(6), e0268421-e0268421 (2021-11-10)
The life cycle of human papillomavirus (HPV) depends on keratinocyte differentiation as the virus modulates and takes advantage of cellular pathways to replicate its genome and assemble viral particles in differentiated cells. Viral genomes are amplified in nuclear replication foci
Jeongkyu Kim et al.
Molecular cell, 69(1), 36-47 (2017-12-19)
Recent integrative epigenome analyses highlight the importance of functionally distinct chromatin states for accurate cell function. How these states are established and maintained is a matter of intense investigation. Here, we present evidence for DNA damage as an unexpected means
Ramhari Kumbhar et al.
The Journal of cell biology, 220(7) (2021-05-19)
The histone demethylase KDM5A erases histone H3 lysine 4 methylation, which is involved in transcription and DNA damage responses (DDRs). While DDR functions of KDM5A have been identified, how KDM5A recognizes DNA lesion sites within chromatin is unknown. Here, we