Wichtige Dokumente
MABE308
Sigma-Aldrich
Anti-ICBP90/UHRF1-Antikörper, Klon 1RC1C-10
ascites fluid, clone 1RC-1C10, from mouse
Synonym(e):
E3 ubiquitin-protein ligase, inverted CCAAT box-binding protein, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, HuNp95, RING finger protein 106, Transcription factor ICBP90, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 1, Ubiquitin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1RC-1C10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UHRF1(29128)
Allgemeine Beschreibung
UHRF1 (Ubiquitin-Like with PHD and Ring Finger Domains 1), auch bezeichnet als ICBP90 und Np95, ist ein multifunktionales nukleäres Protein und möglicherweise ein wichtiger Mediator der auf Genrepression hinweisenden Heterochromatin-Bildung. UHRF1 enthält eine SET- und RING-assoziierte Domäne, die hemimethylierte Cytosin-Reste nachweist. Dies führt zur Rekrutierung von DNMT1 an diese Resten während der S-Phase. UHRF1 erleichtert dadurch den Transfer des Methylierungsstatus auf neu synthetisierte DNA-Moleküle. Außerdem interagiert UHRF1 ggf. über seine PHD-Domäne mit Histonen und HDAC1 und begünstigt so Modifikationen von Histon-Resten, die zur Heterochromatin-Bildung beitragen. UHRF1 kann auch Histon H3 mittels Ubiquitinierung direkt verändern. Darüber hinaus kann UHRF1 über Assoziationen mit dem PCNA zum DNA-Reparaturprozess beitragen. Mehrere Studien haben Hinweise darauf geliefert, dass eine Überexpression von UHRF1 eine Rolle bei der Entwicklung vieler Krebserkrankungen spielen könnte.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das humanem ICBP90 entspricht.
Anwendung
Der Anti-ICBP90/UHRF1-Antikörper (Klon 1RC1C-10) ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von ICBP90/UHRF1 (auch bezeichnet als E3-Ubiquitin-Protein-Ligase und invertiertes CCAAT-Box-bindendes Protein), der in WB, ChIP, ICC und IHC validiert wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde ICBP90/UHRF1 in HeLa- und MOLT-4-Zelllysaten nachgewiesen (Screpanti, E., et al. (2001). 266(1-2)15–23.).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde ICBP90/UHRF1 in ICC nachgewiesen (Hopfner, R., et al. (2001). Gene. 266(1-2)15–23.).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde ICBP90/UHRF1 in humanem Appendix- und humanem Mammakarzinomgewebe nachgewiesen (Hopfner, R., et al. (2000). Cancer Res. 60(1):121–128.).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde eine Immunpräzipitation von ICB90/UHRF1 in ChIP durchgeführt (Felle, M., et al. (2011). Nucleic Acids Res. 39(19). 8355–8365.)
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:5000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde ICBP90/UHRF1 in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~90 kDa gemessen
Physikalische Form
Monoklonaler Maus-IgG1-Aszites mit 0,05 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael D Rushton et al.
Epigenetics, 17(12), 1590-1607 (2022-03-25)
Propagation of DNA methylation through cell division relies on the recognition of methylated cytosines by UHRF1. In reprogramming of mouse embryonic stem cells to naive pluripotency (also known as ground state), despite high levels of Uhrf1 transcript, the protein is
Yusuke Murase et al.
The EMBO journal, 39(21), e104929-e104929 (2020-09-22)
Human germ cells perpetuate human genetic and epigenetic information. However, the underlying mechanism remains elusive, due to a lack of appropriate experimental systems. Here, we show that human primordial germ cell-like cells (hPGCLCs) derived from human-induced pluripotent stem cells (hiPSCs)
Roxane Verdikt et al.
EBioMedicine, 79, 103985-103985 (2022-04-17)
The multiplicity, heterogeneity, and dynamic nature of human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) latency mechanisms are reflected in the current lack of functional cure for HIV-1. Accordingly, all classes of latency-reversing agents (LRAs) have been reported to present variable ex vivo