MABC94
Anti-Sphingosine 1-phosphate receptor 1 (S1P1) Antibody, clone 8B7.1
clone 8B7.1, from mouse
Synonym(e):
Sphingosine 1-phosphate receptor 1, S1P receptor 1, S1P1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, S1P receptor Edg-1, CD363
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8B7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... S1PR1(1901)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
GPCR-, cAMP/cGMP- & kalziumabhängige Signalübertragung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution from a representative lot detected Sphingosine 1-phosphate receptor 1 (S1P1) in rat choroid plexus tissue.
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1,000 diluiton of this antibody detected Sphingosine 1-phosphate receptor 1 (S1P1) in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse brain tissue lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable