Wichtige Dokumente
MABC594
Sigma-Aldrich
Anti-NOTCH 3/N3ECD-Antikörper, Klon 1E4
clone 1E4, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Neurogenic locus notch homolog protein 3, Notch 3, Notch 3 extracellular truncation, Notch 3 intracellular domain, N3ECD Domain, Ectodermal N3ECD, N3ECD
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NOTCH3(4854)
Allgemeine Beschreibung
NOTCH3 ist ein Protein zur Regulierung des Differenzierungswegs einer neuronalen Zelle, das zunächst als Rezeptor für die membrangebundenen Liganden Jagged1, Jagged2 und Delta1 fungiert. Die Funktionen des NOTCH3-Gens laufen über die intrazelluläre Domäne von Notch3 (NICD), die mit RBPJ/RBPSUH einen Transkriptionsaktivatorkomplex bildet und Gene des Verstärkers des Split-Locus aktiviert, der letztlich die zelluläre Differenzierung, Proliferation und apoptotische Programme beeinflusst. NOTCH3 wird in fötalen und adulten Geweben häufig exprimiert. Das NOTCH3-Protein liegt zunächst in einer inaktiven Form im endoplasmatischen Retikulum vor und wird in der Plasmamembran zu einer aktiven Form verarbeitet. Funktionell wird NOTCH3 von TACE gespalten, um ein membrangebundenes extrazelluläres Fragment namens NEXT zu erhalten, das dann von Gamma-Sekretase gespalten wird, um das intrazelluläre NICD-Peptid aus der Membran freizusetzen, das dann zur Genaktivierung in den Zellkern verlagert wird. Mutationen in NOTCH3 führen zu zerebraler Arteriopathie mit subkortikalen Infarkten und Leukoenzephalopathie-Syndrom und infantiler Myofibromatose 2, beides schwerwiegende belastende genetische Krankheiten. Krankheitsverursachende Mutationen betreffen Cysteinreste in epidermalen Wachstumsfaktor-ähnlichen Repeat-Domänen in der ektodermalen Domäne von NOTCH3 (N3ECD). Eines der wichtigsten biochemischen und histopathologischen Merkmale der zerebral autosomal dominanten Arteriopathie mit subkortikalen Infarkten und Leukoenzephalopathie (CADASIL) ist die Anhäufung von N3ECD an der Zelloberfläche von glatten Gefäßmuskelzellen, die im Verlauf der Krankheit degenerieren.
Spezifität
Dieser Antikörper weist sowohl das NOTCH-3-Protein in voller Länge als auch die NOTCH-3-ektodermale Domäne (N3ECD) nach.
Immunogen
His-markiertes rekombinantes Protein, das humanem NOTCH 3 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-NOTCH-3/N3ECD-Antikörper, Klon 1E4, ist für die Verwendung in Western-Blot-Analyse, Immunzytochemie und Elektronenmikroskopie zum Nachweis von NOTCH 3/N3ECD validiert.
Forschungskategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde zum Nachweis von NOTCH 3 in glatten CADASIL-Gefäßmuskelzellen verwendet (Tikka, S., et al. (2012) Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. 1–10).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde zum Nachweis von NOTCH 3 in humanen glatten Gefäßmuskelzellen und glatten Muskelzellen von Gefäßen aus CADASIL-Hirngewebe verwendet (Jouet, A., et al. (2000) Journal of Clinical Investigation. 105(5):597–605).
Elektronenmikroskopie: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde zum Nachweis von NOTCH 3 in glatten Muskelzellen von Gefäßen aus CADASIL-Hirngewebe verwendet (Jouet, A., et al. (2000) Journal of Clinical Investigation. 105(5):597-605).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde zum Nachweis von NOTCH 3 in Gefäßen eines CADASIL-Patienten verwendet (Rouchox, M.M., et al. (2003) American Journal of Pathology. 162(1):329-342).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde zum Nachweis von NOTCH 3 in humanen kolorektalen Karzinomzellen verwendet (Serafin, V., et al., (2011) Journal of Pathology. 224(4):448-60).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in MCF-7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurden NOTCH 3 und die ektodermale Domäne (N3ECD) in 10 µg MCF-7-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~260 und ~210 kDa gemessen
Dieser Antikörper weist sowohl das NOTCH-3-Protein in voller Länge (~260 kDa) als auch die ektodermale Domäne N3ECD (~210 kDa) nach.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Arturo I Machuca-Parra et al.
The Journal of experimental medicine, 214(8), 2271-2282 (2017-07-13)
Cerebral autosomal-dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) is a neurological syndrome characterized by small vessel disease (SVD), stroke, and vascular cognitive impairment and dementia caused by mutations in NOTCH3 No therapies are available for this condition. Loss of
Caitlin S Latimer et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2561, 3-30 (2022-11-19)
Human brain tissue has long been a critical resource for neuroanatomy and neuropathology, but with the advent of advanced imaging and molecular sequencing techniques, it has become possible to use human brain tissue to study, in great detail, the structural
Giulia Diluvio et al.
Oncogenesis, 7(5), 42-42 (2018-05-26)
Notch dysregulation has been implicated in numerous tumors, including triple-negative breast cancer (TNBC), which is the breast cancer subtype with the worst clinical outcome. However, the importance of individual receptors in TNBC and their specific mechanism of action remain to