Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
MABC1556
Sigma-Aldrich
Anti-NRF2-Antikörper, Klon 6H11.1
clone 6H11.1, from mouse
Synonym(e):
NFE2L2, Nuclear factor erythroid 2-related factor 2, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, HEBP1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6H11.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NFE2L2(4780)
Allgemeine Beschreibung
Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (UniProt: Q16236; auch als NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, HEBP1 bekannt) wird beim Menschen vom NFE2L2-Gen (auch als NRF2 bekannt) kodiert. Er wird in adultem Muskel, Niere, Lunge, Leber und fetalem Muskel mit hoher Expression verbreitet exprimiert. NFE2L2 ist ein Transkriptionsaktivator, der an Antioxidans-Response-Elemente (ARE) in den Promotorregionen von Zielgenen bindet und wesentlich für die koordinierte Hochregulation von Genen als Reaktion auf oxidativen Stress ist. Er enthält eine saure Aktivierungsdomäne im N-Terminus und eine DNA-Bindungsdomäne im C-Terminus. NFE2L2 ist unter Nicht-Stress-Bedingungen in der Regel im Zytoplasma lokalisiert, transloziert jedoch in den Zellkern, wenn er einer Induktion durch elektrophile Mittel ausgesetzt ist. Die Phosphorylierung von Ser40 durch Proteinkinase C als Reaktion auf oxidativen Stress dissoziiert NFE2L2 von seinem zytoplasmatischen Inhibitor KEAP1 und fördert dadurch die Translokation in den Zellkern. Acetylierung an Lys596 und Lys599 steigert seine Zellkernlokalisierung, wogegen eine Deacetylierung durch SIRT1 das Vorkommen im Zytoplasma steigert. NFE2L2 wird durch ENC1 über einen katabolischen Prozess von proteasomalem Ubiquitin-unabhängigen Protein herabreguliert.
Spezifität
Klon 6H11.1 weist NRF2 in HepG2-Zellen nach. Er ist gegen ein Epitop innerhalb von 15 Aminosäuren der C-terminalen Region gerichtet.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 15 Aminosäuren der C-terminalen Region von NRF2 (Nuclear factor erythroid 2-related factor 2) entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies NRF2 in humaner Leber, humanem Dünndarm, humanen Mandeln und humanem Pankreas nach.
Weisen Sie NRF2 mit diesem monoklonalen Anti-NRF2-Antikörper der Maus, Klon 6H11.1, Katalognr. MABC1556 nach. Er wird in Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blot eingesetzt.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HepG2-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies NRF2 in 10 µg HepG2-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~64 kDa gemessen, 67,83 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper IgG1 in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anna Kiefer et al.
Mycotoxin research, 39(3), 303-316 (2023-06-23)
The KEAP1-Nrf2/ARE pathway is a pivotal cytoprotective regulator against oxidative stress which plays an important role in the development of many inflammatory diseases and cancer. Activation of the Nrf2 transcription factor by oxidative stress or electrophiles regulates antioxidant response element