Wichtige Dokumente
MABC1150
Sigma-Aldrich
Anti-MAGEA3-Antikörper, Klon 57B
clone 57B, from mouse
Synonym(e):
Antigen MZ2-D, Cancer/testis antigen 1.3, CT1.3, MAGE-3 antigen
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
57B, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAGEA3(4102)
Allgemeine Beschreibung
Melanom-Antigen A3 (UniProt: P43357; auch als Antigen MZ2-D, Cancer/testis antigen 1.3, CT1.3, MAGE-3 antigen bekannt) wird beim Menschen vom Gen MAGEA3 (auch als MAGE3 bekannt, Gen-ID: 4102) kodiert. MAGE-3 ist ein Mitglied der Melanom-Antigen-Genfamilie von Krebsantigenen, die in mehreren neoplastischen, aber nicht normalen Geweben exprimiert wird, mit der Ausnahme von Hoden. In Melanomzellen steigert es die Viabilität und dient als Antigen für zytolytische T-Lymphozyten. Die MAGEA3-Expression wird weder bei Nierentumoren noch Leukämien oder Lymphomen beobachtet. Die MAGEA3-Expression ist normalerweise auf die frühen Entwicklungsstadien beschränkt. Es verbessert die Ubiquitinligase-Aktivität von Zinkfinger-haltigen E3-Ubiquitin-Proteinligasen vom RING-Typ. Außerdem wurde berichtet, dass es die Ubiquitinligase-Aktivität von TRIM28 steigert und die p53/TP53-Ubiquitinierung durch TRIM28 stimuliert. Es wird vorgeschlagen, dass es durch die Rekrutierung und/oder Stabilisierung des Ubl-konjugierenden Enzyms (E2) am E3:Substrat-Komplex agiert.
Spezifität
Klon 57B zielt spezifisch auf eine Sequenz in der N-terminalen Region von Melanom-Antigen A3 in humanen Hoden ab.
Immunogen
Epitop: Domäne von:
His-markiertes rekombinantes humanes Melanom-Antigen 3 mit dem Polyhistidin-Ende.
Anwendung
Anti-MAGEA3-Antikörper, Klon 57B, Katalognr. MABC1150 weist mehrere MAGE-A-Proteine nach. Zur Verwendung in Immunzytochemie, Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blot validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies MAGEA3 in Immunzytochemie nach. (Hofbauer, G.F., et. al. (1997) Am J Pathol. 151(6):1549-53; Landry, C., et. al. (2000). Int J Cancer. 86(6):835-41; Kocher, T., et. al. (1995). Cancer Res. 55(11):2236-9; Juretic, A., et. al. (2003). Lancet Oncol. 4(2):104-9).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies MAGEA3 in Western Blot nach. (Kocher, T., et. al. (1995). Cancer Res. 55(11):2236-9; Rimoldi, D., et. al. (2000). Int J Cancer. 86(5):749-51; SHultz-Thater, E., et. al. (2011). Int J Cancer. 129(5):1137-48).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies MAGEA3 in Immunhistochemie nach. (Hofbauer, G.F., et. al. (1997) Am J Pathol. 151(6):1549-53; Aubry, F., et. al. (2001). Cancer. 92(11):2778-85; Cheville, J.C., et. al. (1999). Mod Pathol. 12(10):974-8; Chitale D.A., et. al. (2005). Mod Pathol. 18(1):119-26; Groeper, C., et. al. (2007). Int J Cancer. 120(2):337-43; Juretic, A., et. al. (2003). Lancet Oncol. 4(2):104-9.
Qualität
Mittels Immunhistochemie in humanem Hodengewebe beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies MAGEA3 in humanem Hodengewebe nach.
Zielbeschreibung
34,75 kDa berechnet.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper IgG1 in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1