MAB8717RU
Anti-Rabies Antibody, clone CR54-6229-54
isotype IgG1, purified antibody, suitable for immunofluorescence
Synonym(e):
Rabies Antiserum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CR54-6229-54, monoclonal
Aufgereinigt durch
using Protein A (Affinity Purified)
Speziesreaktivität
rabies virus
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
2-8°C
Immunogen
Anwendung
This mouse monoclonal Anti-Rabies clone CR54-6229-54, Cat. No. MAB8717RU, is tested for use in Immunofluorescence, for the detection of Rabies virus.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable