Wichtige Dokumente
MAB805
Sigma-Aldrich
Anti-Adenovirus-Coating-Antikörper (Mischung, Klone 2/6 und 20/11)
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Klon
2/6, monoclonal
20/11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotyp
IgG1κ
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Adenoviren sind 65–80 nm große, nicht umhüllte, reguläre Ikosaeder-Erreger, die häufig mit Atemwegs- und Magen-Darm-Erkrankungen sowie Bindehautentzündungen in Verbindung gebracht werden. Derzeit sind weit über 40 Typen von Adenoviren bekannt. Abgesehen von ihren schädlichen Auswirkungen werden Adenoviren zur Herstellung von Impfstoffen und in der Gentherapie eingesetzt. Sie sind auch in der Lage, die Zellproliferation auszulösen, indem sie die zellulären Antionkogene des Wirts beeinträchtigen. Adenoviren sind einfach herzustellen, vermehren sich schnell und effizient und können ihr Genom (einschließlich der von Forschern entwickelten Konstrukte) in den Zellkern einer Vielzahl post-mitotischer Zellen einschleusen und sind daher in der Forschung und für medizinische Anwendungen äußerst wertvoll – von der Interaktion zwischen Virus und Wirtszelle über die Einschleusung neuartiger Gene oder Regulierungsmechanismen in eukaryotische Zellsysteme bis hin zur Einschleusung therapeutischer Antikrebsgene.
Spezifität
Reagiert mit allen 41 Serotypen von Adenoviren.
Immunogen
Adeno 3
Anwendung
Anti-Adenovirus-Coating-Antikörper (Mischung, Klone 2/6 und 20/11) ist ein(e) Coating-Antikörper(-Mischung) gegen Adenoviren für die Verwendung in ELISA, IF, IH und IH(P).
EIA: 1:1000
IFA: 1:200
Immunhistochemie: 1:400 bis 1:1000 bei formalinfixierten Paraffinschnitten und gefrorenem Gewebe.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Physikalische Form
Aszitesflüssigkeit ohne Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Objektträger für die Adenovirus-Kontrolle, Bestellnummer 5009-5
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich der unautorisierten kommerziellen Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Camden R Bair et al.
Journal of virology, 96(5), e0109021-e0109021 (2021-07-08)
Human adenovirus type 4 (HAdV-E4) is the only type (and serotype) classified at present within species Human mastadenovirus E that has been isolated from a human host. Recent phylogenetic analysis of whole-genome sequences of strains representing the spectrum of intratypic
Cecilia Cs Yeung et al.
Future oncology (London, England), 14(22), 2265-2277 (2018-03-24)
Idelalisib (IDELA) treatment is associated with diarrhea/colitis (incidence of ∼15% grade ≥3). We performed a retrospective analysis of gastrointestinal biopsies from 29 patients treated with IDELA across nine clinical trials. A central core laboratory performed histopathologic review, immunohistochemistry, and droplet digital
Intravascular injections of a conditional replicative adenovirus (adl118) prevent metastatic disease in human breast carcinoma xenografts.
A Fabra, C Parada, A Vinyals, P Martin Duque, V Fernandez, R Sanchez-Prieto, S Ramon y Cajal
Gene Therapy null
Highly augmented cytopathic effect of a fiber-mutant E1B-defective adenovirus for gene therapy of gliomas.
N Shinoura, Y Yoshida, R Tsunoda, M Ohashi, W Zhang, A Asai, T Kirino, H Hamada
Cancer Research null
Successful outcome of severe adenovirus hepatitis of the allograft following liver transplantation.
D Perez, L McCormack, H Petrowsky, W Jochum, B Mullhaupt, P-A Clavien
Transplant Infectious Disease : An Official Journal of the Transplantation Society null