Wichtige Dokumente
MAB5212
Sigma-Aldrich
Anti-Neurocan-Antikörper, Klon 650.24
clone 650.24, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
245 kDa Early Postnatal Core Glycoprotein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
650.24, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NCAN(1463)
Allgemeine Beschreibung
Neurocan ist das wichtigste lösliche Chondroitinsulfat-Proteoglykan im Gehirn. Es wird angenommen, dass es eine funktionale Rolle beim axonalen Wachstum und bei der axonalen Wegfindung sowie bei der Etablierung spezifischer neuronaler Bahnen während der embryonalen Gehirnentwicklung spielt. Die Expression von Neurocan im Gehirn wird durch die Entwicklung reguliert. Zu Beginn besteht die Hauptform von Neurocan aus einem 245 kDa großen Kernprotein mit etwa zwei Chondroitinsulfat-Glykosaminoglykan-Ketten von je 22 kDa. Späteres Neurocan besteht aus einem 180 kDa großen Kernprotein. Beide Formen von Neurocan enthalten lediglich Chondroitin-4-sulfat-Glykosaminoglykanketten. Es wird angenommen, dass Chondroitinsulfat-Proteoglykane, darunter Neurocan, aufgrund ihrer hohen Expression an Stellen von Nervenschäden und Traumata eine erfolgreiche Nervenregeneration verhindern.
Spezifität
Neurocan. Die Spezifität des Klons 650.24 wurde durch Western Blots von Hirnlysaten und gereinigtem Neurocan überprüft; der Antikörper reagierte mit denselben Banden wie die Klone 1D1 und 1F6 (andere monoklonale Antikörper gegen Neurocan); außerdem waren die Färbemuster der Hirnschnitte mit diesen Antikörpern alle identisch. Schließlich erkannte 650.24 auch rekombinantes, in transfizierten 293-Zellen exprimiertes Neurocan im Western Blot.
Immunogen
Embryonale Proteoglykane aus dem Gehirn von Ratten
Anwendung
Dieser Anti-Neurocan-Antikörper, Klon 650.24, ist zur Verwendung in IP, WB, IC, IH für den Nachweis von Neurocan validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuroregenerative Medizin
Wachstumskegel und axonale Wegfindung
Western-Blots: 1–2 μg/ml. Reagiert mit Polypeptiden von 260 und 160 kDa auf Western Blots von Gewebeextrakten des embryonalen Rattenhirns. Die 160-kDa-Spezies wird typischerweise erst nach einer Chondroitinase-Behandlung bei einer Chondroitinase-Konzentration von 10 U/ml in Tris-HCL pH 8,0 beobachtet. Gewebe- oder Zellextrakt in 20–50 mmol/l Tris pH 7,6–8,0 mit 0,15 mol/l NaCl in Gegenwart von Proteaseinhibitoren herstellen. 1 Mikroliter Enzym zu 30 Mikrolitern Extrakt geben und 30 Minuten bei 37 °C inkubieren. Anschließend SDS-Probenpuffer hinzufügen und wie bei SDS-reduzierenden Proben üblich die Probe erhitzen oder kochen.
Immunzytochemie: 1:5
Immunhistochemie an mit 4 % Paraformaldehyd fixiertem Gewebe: 1:1.000
Immunpräzipitation: 1–2 μg/ml
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 0,02 M Phosphatpuffer, 0,25 M NaCl mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE:
Frühes postnatales Rattenhirn. Nicht in Nieren, Lunge, Leber oder Muskeln exprimiert.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Frauke Seehusen et al.
PloS one, 11(7), e0159752-e0159752 (2016-07-22)
In demyelinating diseases, changes in the quality and quantity of the extracellular matrix (ECM) may contribute to demyelination and failure of myelin repair and axonal sprouting, especially in chronic lesions. To characterize changes in the ECM in canine distemper demyelinating
James M Massey et al.
Experimental neurology, 209(2), 426-445 (2007-06-02)
Increased chondroitin sulfate proteoglycan (CSPG) expression in the vicinity of a spinal cord injury (SCI) is a primary participant in axonal regeneration failure. However, the presence of similar increases of CSPG expression in denervated synaptic targets well away from the
Marc R Del Bigio et al.
Cerebrospinal fluid research, 5, 12-12 (2008-07-12)
The cerebral cortex may be compressed in hydrocephalus and some experiments suggest that movement of extracellular substances through the cortex is impaired. We hypothesized that the extracellular compartment is reduced in size and that the composition of the extracellular compartment
Alterations in chondroitin sulfate proteoglycan expression occur both at and far from the site of spinal contusion injury.
Andrews, EM; Richards, RJ; Yin, FQ; Viapiano, MS; Jakeman, LB
Experimental neurology null
Wai Ping Yew et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 168-168 (2021-08-02)
Following stroke, changes in neuronal connectivity in tissue surrounding the infarct play an important role in both spontaneous recovery of neurological function and in treatment-induced improvements in function. Microglia and astrocytes influence this process through direct interactions with the neurons