Merck
MAB4155
Sigma-Aldrich
Anti-BCRP1-Antikörper, Klon 5D3
clone 5D3, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
ABC transporter, ATP-binding cassette transporter G2, ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 2, ATP-binding cassette, sub-family G, member 2, Breast cancer resistance protein, CD338 antigen, Mitoxantrone resistance-associated protein, Placent
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5D3, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BCRP1(644079)
Allgemeine Beschreibung
Das Brustkrebsresistenz-Protein (BCRP1), auch bezeichnet als Plazenta-spezifisches ATP-bindende-Kassette(ABC)-Protein (ABCP), ABC-G-Unterfamilie-Mitglied 2 (ABCG2) oder Mitoxantron-Resistenz-Protein (MXR), gehört zur ATP-bindende-Kassette-Superfamilie von Wirkstofftransportern, die vermutlich an der Multi-Drug-Resistenz bei humanen Neoplasien beteiligt sind. ABCG2 wird bei arzneimittelresistenten Brust-, Kolon- und Magenkarzinomen sowie in Fibrosarkom-Zelllinien und in Blasten von Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) exprimiert. Zu den normalen Geweben, die das ABCG2-Protein exprimieren, gehören Plazenta-Synzytiotrophoblasten, Milchgänge und Drüsenlappen in der Brust, das Epithel in Dickdarm und Kolon, das Venen- und Kapillarepithel sowie die Membran der Gallenkanälchen der Leber. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass ABCG2 auch in Stammzellen verschiedener Gewebe exprimiert wird und als Stammzellmarker von Nutzen sein könnte. Vermutlich ist ABCG2 dafür verantwortlich, dass eine Population von sehr primitiven hämatopoetischen und nichthämatopoetischen Zellen, die sogenannte Seitenpopulation(SP)-Untergruppe, den Fluoreszenzfarbstoff Hoechst 33342 ausstoßen kann. Ergebnisse einer semiquantitativen RT-PCR zeigen, dass in hämatopoetischen Geweben von Mensch, Javaneraffe und Maus (mit Ausnahme von Erythroblasten und NK-Zellen) ABCG2-mRNA in SP-Zellen stärker exprimiert wird als in Nicht-SP-Zellen. Im Knochenmark des Menschen ist die Expression von ABCG2-mRNA bei phänotypisch definierten Populationen primitiver CD34-positiver/CD38-negativer hämatopoetischer Zellen stärker als bei differenzierteren CD34-positiven/CD38-positiven Vorläuferzellen. BCRP1-mRNA wird auch in SP-Zellen der murinen Skelettmuskulatur, in neuralen Stammzellen und Vorläuferzellen sowie in Nestin-positiven Vorläuferzellen aus Langerhans-Inseln exprimiert. Eine Überexpression des humanen ABCG2-Gens mittels eines retroviral vermittelten Gentransfers verleiht murinen Knochenmarkzellen den SP-Phänotyp. BCRP1-mRNA wird sowohl in SP- als auch in Nicht-SP-Fraktionen embryonaler Stammzellen der Maus exprimiert. Dies deutet darauf hin, dass der mRNA-Spiegel die Menge an BCRP1-Protein ggf. nicht immer widerspiegelt oder dass auch andere Merkmale von Stammzellen, z. B. der Zellzyklusstatus oder die Expression anderer Transporter, zum SP-Phänotyp beitragen.
Spezifität
Erkennt spezifisch ein externes Epitop der humanen Form von ABCG2. Reagiert Berichten zufolge mit Stammzelllinien der Maus (Ginis, et al., 2004), eine Maus-Reaktivität ist bislang jedoch nicht belegt.
Immunogen
3T3-Zellen, die humanes ABCG2 exprimieren
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Neurale Stammzellen
Hämatopoetische Stammzellen
Immunzytochemie:
Zellkulturen, 5–15 Minuten bei Raumtemperatur mit 4 % PFA fixiert. Blockierung mit 10 % NGS, 0,1 % BSA in PBS mit 0,3 % Triton X-100 (Ginis et al., 2004).
Durchflusszytometrie:
Es wurde eine frühere Charge in einer 1:100–1:1000-Verdünnung verwendet.
Inhibitionstest:
Es wurde eine frühere Charge verwendet, um ABCG2 zu hemmen (Watanabe, K. et al., (2004. FEBS Letters 565:6–10). Siehe auch Sarkadi, B., et al., 2004 FEBS 567:116–120. Sarkadi zufolge hängen der Nachweis und die Hemmung durch 5D3 stark von der tatsächlichen Konformation von ABCG2 ab.
Blockierung mit 10 % NGS, 0,1 % BSA in PBS mit 0,3 % Triton X-100 (Ginis, 2004).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Weisen Sie BCRP1 mit diesem Anti-BCRP1-Antikörper (Klon 5D3) nach, der für die Verwendung in FC, IC, IF, FUNC und WB validiert wurde.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blotting an L6-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer 1:500-Verdünnung dieser Charge wurde BCRP1 in 10 μg L6-Lysaten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
72 kDa
Physikalische Form
Flüssiges aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit PBS, pH-Wert 7,4, mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Nicht einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
MCF-7-Zellen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Khammanivong et al.
Veterinary and comparative oncology, 14(3), e113-e125 (2014-08-13)
Canine hemangiosarcoma is a rapidly progressive disease that is poorly responsive to conventional chemotherapy. Despite numerous attempts to advance treatment options and improve outcomes, drug resistance remains a hurdle to successful therapy. To address this problem, we used recently characterized
Wenji Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 294(52), 20222-20232 (2019-11-14)
ATP-binding cassette (ABC) subfamily G member 2 (ABCG2) belongs to the ABC transporter superfamily and has been implicated in multidrug resistance of cancers. Although the structure and function of ABCG2 have been extensively studied, little is known about its biogenesis
Comparative proteomics reveals human pluripotent stem cell-derived limbal epithelial stem cells are similar to native ocular surface epithelial cells.
Mikhailova, A; Jylha, A; Rieck, J; Nattinen, J; Ilmarinen, T; Vereb, Z; Aapola et al.
Scientific Reports null
Christophe Antczak et al.
Assay and drug development technologies, 12(1), 28-42 (2013-09-03)
ABCG2 is a member of the ATP-binding cassette (ABC) family of transporters, the overexpression of which has been implicated in resistance to various chemotherapeutic agents. Though a number of cell-based assays to screen for inhibitors have been reported, they do
Andrei A Kramerov et al.
Molecular vision, 21, 1357-1367 (2016-01-21)
To examine the expression of putative limbal epithelial stem cell (LESC) markers and wound healing rates in primary healthy and diabetic human limbal epithelial cells (LECs) cultured on different substrata. Primary limbal epithelial cells were isolated from human autopsy corneas