MAB3706
Anti-CD4 Antibody, intracellular, clone 024-10D6.B3
clone 024-10D6.B3, Chemicon®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
024-10D6.B3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Anwendung
ELISA
Stimulation/Inhibition of biological activity
Electrophoretic mobility shift analysis
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable