MAB3369
Anti-MMP-3 Antibody, clone SL-1 IID4
clone SL-1 IID4, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Stromelysin-1, Transin, Proteoglycanase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SL-1 IID4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP3(4314)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
CELLULAR LOCALIZATION:
Cytoplasmic
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
MMPs & TIMPs
Immunoprecipitation (Use Protein A): 2μg/ml protein lysate.
Western blotting: 0.5-1.0 μg/ml for 2hrs at RT
Immunohistology (frozen & formalin-fixed): 10-20 μg/ml for 60 minute at room temperature. No special pretreatment is required for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections.
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
POSTIVE CONTROL:
Human endometrium cells, placenta, bladder, breast, ovarian carcinomas.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable