MAB3329
Anti-MMP-14 Antibody, catalytic domain, clone LEM-2/63.1
clone LEM-2/63.1, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
MT1-MMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LEM-2/63.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP14(4323)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Immunohistochemistry: Frozen sections
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Flow Cytometry
Blocking
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable