Wichtige Dokumente
MAB3242
Sigma-Aldrich
Anti-Smoothelin-Antikörper, Klon R4A
clone R4A, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Clone R4A Anti-Smoothelin, Smoothelin Detection Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Klon
R4A, monoclonal
Speziesreaktivität
pig, chicken, monkey, canine, feline, human, hamster
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMTN(6525)
Allgemeine Beschreibung
Smoothelin ist ein Bestandteil des Zytoskeletts von glatten Muskelzellen (Smooth Muscle Cell, SMC). Gegen Smoothelin gerichtete Antikörper sind nützliche Hilfsmittel zur Überwachung der SMC-Differenzierung. Smoothelin wird ausschließlich in vollständig differenzierten (kontraktilen) SMC exprimiert. RNA- und Proteinanalysen haben eine weitreichende artenübergreifende Verteilung dieses Proteins gezeigt. Zellen mit SMC-ähnlichen Eigenschaften, wie Myofibroblasten und Myoepithelzellen sowie Skelett- und Herzmuskel enthalten kein Smoothelin. Die konfokale Laserscanning-Mikroskopie von Gewebeschnitten und Transfektionsstudien zeigen eine faserartige Anordnung von Smoothelin, die sich von der von Desmin oder Vimentin unterscheidet. Smoothelin ist mit Aktin-Stressfasern kolokalisiert. In Immunoblots wurden zwei Isoformen mit unterschiedlichem Molekulargewicht nachgewiesen: eine für viszerale SMC spezifische 50-kDa-Isoform und eine Isoform mit einem Molekulargewicht von ca. 100 kDa in vaskulären SMC. Menschliches Smoothelin wird von einem Einzelkopie-Gen kodiert, das am Chromosom 22.MAB3242 lokalisiert und nützlich ist, um vollständig differenzierte, kontraktile SMC von proliferativen SMC zu unterscheiden. Die Verteilung von Smoothelin-positiven Zellen weist auf eine Korrelation zwischen Smoothelin-Expression und der Kontraktilität von Glattmuskelgewebe hin. Smoothelin ist ein nützliches Hilfsmittel zur Beurteilung von atherosklerotischen Läsionen.
Spezifität
MAB3242 reagiert mit Smoothelin, einem zytoskeletalen Protein, das ausschließlich in glatten Muskelzellen vorkommt. Reagiert im Western Blot mit dem Smoothelin entsprechenden 59-kDa- und 100-kDa-Protein.
Immunogen
Zytoskelett-Extrakt aus dem Muskelmagen des Huhns.
Anwendung
Dieser Anti-Smoothelin-Antikörper, Klon R4A, ist zur Verwendung bei WB, IC und IH(P) zum Nachweis von Smoothelin validiert.
Western Blot
Immunzytochemie
Immunhistochemie an gefrorenen und in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten. Für Paraffinschnitte wird die Antigen-Rückgewinnung bei hohen Temperaturen in 10 mM Citratpuffer (pH-Wert 6,0) dringend empfohlen (van der Loop, 1997).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Flüssig in Puffer (PBS) mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sachiko Matsuzaki et al.
Human reproduction (Oxford, England), 31(3), 541-553 (2016-01-15)
Can deep infiltrating endometriotic stromal cells (DES) sense changes in extracellular matrix (ECM) stiffness and respond to them? Soft matrices inhibit cell proliferation and inactivate the fibrotic phenotype of DES in vitro. Deep infiltrating endometriosis (DIE) is characterized histologically by
H Ohta et al.
British journal of cancer, 100(2), 389-398 (2008-12-25)
We previously reported hedgehog (Hh) signal activation in the mucus-secreting pit cell of the stomach and in diffuse-type gastric cancer (GC). Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is known to be involved in tumour malignancy. However, little is known about whether and how
Survivin expression is up-regulated in vascular injury and identifies a distinct cellular phenotype.
Hector F Simosa, Grace Wang, XinXin Sui, Timothy Peterson, Vinod Narra, Dario C Altieri et al.
Journal of Vascular Surgery null
Eric van der Veer et al.
Circulation research, 97(1), 25-34 (2005-06-11)
Conversion of vascular smooth muscle cells (SMCs) from a proliferative state to a nonproliferative, contractile state confers vasomotor function to developing and remodeling blood vessels. Using a maturation-competent human SMC line, we determined that this shift in phenotype was accompanied
Kristin Dawson et al.
PloS one, 7(12), e52032-e52032 (2012-12-20)
Fibroblasts are important in the atrial fibrillation (AF) substrate resulting from congestive heart failure (CHF). We previously noted changes in in vivo indices of fibroblast function in a CHF dog model, but could not detect changes in isolated cells. This