MAB3120
Anti-Cre-Rekombinase-Antikörper, Klon 2D8
ascites fluid, clone 2D8, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-Cre Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D8, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Escherichia coli ... Cre(2777477)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & Zellkernfunktion
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Eine Verdünnung von 1:500–1:5.000 wurde in einer früheren Charge verwendet. Natürliche Cre-Rekombinase aus dem Bakteriophagen P1 migriert mit 38,5 kDa mittels SDS-PAGE.
Immunfluoreszenz:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde zur Immunfluoreszenz verwendet.
Immunhistochemie:
In der Immunhistochemie wurde eine 1:500–1:5.000 Verdünnung einer vorherigen Charge verwendet.
ELISA:
In ELISA wurde eine 1:500–1:5.000 Verdünnung einer vorherigen Charge verwendet.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Nukleärer Extrakt aus HeLa-Zellen
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable