Merck
MAB1961Z
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin αVβ5 Antikörper, Klon P1F6, azidfrei
clone P1F6, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
MAB1961
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P1F6, monoclonal
Speziesreaktivität
chicken, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
Eignung
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAV(3685)
Allgemeine Beschreibung
Das Produkt dieses Gens gehört zur Familie der Integrin-Alpha-Ketten. Integrine sind heterodimere integrale Membranproteine, die aus einer Alphakette und einer Betakette bestehen. Dieses Gen kodiert die Integrin-Alpha-V-Kette. Die Alpha-Kette V wird in der extrazellulären Domäne posttranslational gespalten, so dass Disulfid-verknüpfte leichte und schwere Ketten entstehen, die sich mit Beta 1 zu einem Fibronektinrezeptor verbinden. Neben der Adhäsion sind Integrine bekanntlich auch am Zelloberflächen-vermittelten Signalweg beteiligt.
Spezifität
Reagiert mit dem humanen Integrin alphaVbeta5.
Immunogen
Humane UCLA P3-Zellen (Lungenkarzinom)
Anwendung
Dieser azidfreie Anti-Integrin-αVβ5-Antikörper, Klon P1F6, ist zur Verwendung in FC und IH für den Nachweis von Integrin-αVβ5 validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Hemmung der Anheftung von HT29-Zellen an Vitronectin: >1:1.000
Hemmung der Anheftung von Karzinom- und Melanomzellen an Vitronectin
Immunhistochemie: zur Verwendung auf Aceton- oder Paraformaldehyd-fixiertem Gewebe. (Für die Färbung von formalinfixiertem Gewebe ist es ERFORDERLICH, die Gewebeschnitte 10–20 Minuten lang in 1 mM EDTA, pH 8,0, zu kochen und anschließend 20 Minuten lang bei RT abzukühlen)
Immunzytochemie: zur Verwendung bei humanen Karzinomen, normalem Epithel und Keratinozyten 1:1.500 (nur Aceton-fixiert)
Analyse mittels Immunpräzipitation
FACS
EIA
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender festgelegt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin in 0,01 M Phosphatpuffer, pH 7,1, 0,15 M NaCl, ohne Konservierungsstoffe.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Epithel, Keratinozyten
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Leah E Cole et al.
Infection and immunity, 70(11), 6158-6165 (2002-10-16)
Haemophilus ducreyi is the etiologic agent of the sexually transmitted genital ulcer disease chancroid. H. ducreyi serum resistance protein A (DsrA) is a member of a family of multifunctional outer membrane proteins that are involved in resistance to killing by
M Chen et al.
Cell death and differentiation, 21(5), 797-810 (2014-01-28)
Isthmin (ISM) is a secreted 60-kDa protein that potently induces endothelial cell (EC) apoptosis. It suppresses tumor growth and angiogenesis in mice when stably overexpressed in cancer cells. Although αvβ5 integrin serves as a low-affinity receptor for ISM, the mechanism
Handong Ma et al.
Cell reports, 30(3), 793-806 (2020-01-23)
Periostin is a multifunctional extracellular matrix protein involved in various inflammatory diseases and tumor metastasis; however, evidence regarding whether and how periostin actively contributes to inflammation-associated tumorigenesis remains elusive. Here, we demonstrate that periostin deficiency significantly inhibits the occurrence of
Adam M Sonabend et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 26(3), 831-841 (2008-01-15)
Gene therapy represents a promising treatment alternative for patients with malignant gliomas. Nevertheless, in the setting of these highly infiltrative tumors, transgene delivery remains a challenge. Indeed, viral vehicles tested in clinical trials often target only those tumor cells that
Yingshe Zhao et al.
Cancer research, 67(12), 5821-5830 (2007-06-19)
In breast cancer bone metastasis, tumor cells stimulate osteoclast-mediated bone resorption, and bone-derived growth factors released from resorbed bone stimulate tumor growth. The alphavbeta3 integrin is an adhesion receptor expressed by breast cancer cells and osteoclasts. It is implicated in