Merck
MAB1924
Sigma-Aldrich
Anti-Laminin-α5-Antikörper, Klon 4C7
ascites fluid, clone 4C7, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-AA408760, Anti-AA408762, Anti-AI853660, Anti-laminin-511, Anti-mKIAA0533
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4C7, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LAMA2(3908)
Spezifität
Reagiert mit der globulären Domäne der alpha5-Kette von intaktem Laminin und blockiert die Neuriten-stimulierende Aktivität von Laminin. Ursprünglich wurde angenommen, dass dieser Antikörper Laminin-alpha1 oder A erkennt, aber eine weitere Charakterisierung hat seine Spezifität für die Laminin-alpha-5-Kette bestätigt [siehe Tiger, C.F. (1997) J. Biol. Chem. 272: 28590].
Anwendung
Der Anti-Laminin-α5-Antikörper, Klon 4C7, ist ein Antikörper gegen Laminin-α5 zur Verwendung in ELISA, IH und IP.
ELISA (50 % maximale Bindung an humanes Laminin): >1:11.000.
Immunfluoreszenz – das Gewebe-Färbemuster stimmt am ehesten mit dem bei Laminin-alpha5 in der Maus beobachteten Muster überein (Miner et al., 1997)
Affinitätschromatographie
Immunpräzipitation
Funktioniert nicht im Western Blot
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Nicht aufgereinigter Mäuse-Aszites ohne Konservierungsmittel.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Sich entwickelndes quergestreiftes Muskelgewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Giuseppe Mazza et al.
Scientific reports, 7(1), 5534-5534 (2017-07-19)
The development of human liver scaffolds retaining their 3-dimensional structure and extra-cellular matrix (ECM) composition is essential for the advancement of liver tissue engineering. We report the design and validation of a new methodology for the rapid and accurate production
Mariko Shimizu et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 89(2), 178-195 (2008-12-17)
Nephrin is an essential structural component of the glomerular slit diaphragm (SD), a highly organized intercellular junction that constitutes the ultrafiltration barrier of the kidney. Recent studies have identified two additional nephrin-interacting SD proteins (NEPH1 and NEPH2), suggesting that the
Jamie L Maciaszek et al.
Biophysical journal, 102(5), 1137-1143 (2012-03-13)
Collapse and sudden death in physical training are the most serious complications of sickle cell trait (SCT). There is evidence that erythrocytes in SCT patients aggregate during strenuous exercise, likely because of adhesive interactions with the extracellular matrix (ECM) and
Yuji Sekine et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 20(7), 1586-1596 (2009-05-16)
LAT3 is a Na+-independent neutral l-amino acid transporter recently isolated from a human hepatocellular carcinoma cell line. Although liver, skeletal muscle, and pancreas are known to express LAT3, the tissue distribution and physiologic function of this transporter are not completely
Corinna Preuße et al.
Acta neuropathologica communications, 4(1), 45-45 (2016-04-29)
Dermatomyositis (DM) can occur in both adults and juveniles with considerable clinical differences. The links between immune-mediated mechanisms and vasculopathy with respect to development of perifascicular pathology are incompletely understood. We investigated skeletal muscle from newly diagnosed, treatment-naïve juvenile (jDM)