Wichtige Dokumente
MAB1914P
Sigma-Aldrich
Anti-Laminin-Gamma-1-Antikörper, Klon A5
clone A5, Chemicon®, from rat
Synonym(e):
LAMC1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LAMC1(3915)
Allgemeine Beschreibung
Laminine, eine Familie der extrazellulären Matrix-Glykoproteine, sind die hauptsächlichen nicht kollagenen Bestandteile von Basalmembranen. Sie werden mit einer Vielzahl biologischer Prozesse in Verbindung gebracht, darunter Zelladhäsion, Differenzierung, Migration, Signalübertragung, Neuritenwachstum und Metastasierung. Variationen in der Expression von Lamininen wurden bei der Embryogenese, der Organogenese, der Heilung nach einem Trauma und bei Krebs beobachtet. Laminine wurden durch die Entdeckung ihrer Fähigkeit, die Regeneration von Neuriten zu fördern, bekannt gemacht. Laminine setzen sich aus 3 nicht identischen Ketten zusammen: Laminin Alpha, Beta und Gamma (früher A, B1 bzw. B2). Die Gamma-1-Kette, die früher für eine Beta-Kette gehalten wurde, enthält Strukturbereiche, die den Beta-Ketten ähnlich sind, jedoch fehlt ihr der kurze Alpha-Bereich, der die Bereiche I und II trennt. Embryonen von transgenen Mäusen, bei denen die beiden Allele des Gens der Gamma-1-Kette durch homologe Rekombination inaktiviert wurden, fehlten Basalmembranen, was darauf hindeutet, dass die Gamma-1-Kette von Laminin für den Aufbau von Laminin-Heterotrimeren notwendig ist.
Immunogen
Präparation des Basalmembranproteins aus dem EHS-Tumor der Maus.
Anwendung
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Adhäsion (CAMs)
Weist Laminin-Gamma 1 mittels dieses Anti-Laminin-Gamma-1-Antikörper nach, Klon A5, der für die Verwendung in IH(P) validiert wurde.
Zielbeschreibung
177 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes Ratten-Immunglobulin in Puffer mit 0,1 M Tris-Glyzin (pH 7,4) und 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % NaN3.
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Tubuläre Karzinome des Dickdarms und Fibroneurom
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Henry J Bonilla et al.
GeroScience, 42(6), 1431-1443 (2020-09-19)
Analysis of skeletal muscle mass and composition is essential for studying the biology of age-related sarcopenia, loss of muscle mass, and function. Muscle immunohistochemistry (IHC) allows for simultaneous visualization of morphological characteristics and determination of fiber type composition. The information
Jungbum Kim et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 34(1), 157-166 (2024-01-29)
Sarcopenia is an age-related loss of muscle mass and function for which there is no approved pharmacological treatment. We tested direct efficacy by evaluating grip strength improvement in a sarcopenia mouse model rather than drug screening, which inhibits specific molecular
Raphael Reuten et al.
Nature materials, 20(6), 892-903 (2021-01-27)
The basement membrane (BM) is a special type of extracellular matrix and presents the major barrier cancer cells have to overcome multiple times to form metastases. Here we show that BM stiffness is a major determinant of metastases formation in
Fenny Wiradjaja et al.
Disease models & mechanisms, 6(6), 1426-1433 (2013-09-21)
Fras1-related extracellular matrix protein 1 (FREM1) is required for epidermal adhesion during embryogenesis, and mice lacking the gene develop fetal skin blisters and a range of other developmental defects. Mutations in members of the FRAS/FREM gene family cause diseases of
Alejandro E Mayorca-Guiliani et al.
Nature protocols, 14(12), 3395-3425 (2019-11-11)
The extracellular matrix (ECM) is a major regulator of homeostasis and disease, yet the 3D structure of the ECM remains poorly understood because of limitations in ECM visualization. We recently developed an ECM-specialized method termed in situ decellularization of tissues