Wichtige Dokumente
MAB16990
Sigma-Aldrich
Anti-Hepatitis B-Virus-Antikörper, Kernantigen (ayw), Klon 14E11, A.S. 134-140
ascites fluid, clone 14E11, Chemicon®
Synonym(e):
HBcAg
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
14E11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Reagiert mit HBcAg (erkanntes Epitop – Aminosäurenpositionen 135-140).
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN:
Kreuzreagiert mit dem Kernantigen (WHcAg) von Waldmurmeltier-Hepatitis-B-Virus, aber nicht mit dem Kernantigen von Ente-Hepatitis-B-Virus.
Immunogen
Epitop: Kernantigen (ayw)
Rekombinantes aufgereinigtes HBcAg aus E. coli, SDS-denaturiert
Anwendung
Dieser Anti-Hepatitis-B-Virus-Antikörper, Kernantigen (ayw), Klon 14E11, A.S. 134-140 ist zur Verwendung in ELISA, IF, IP, WB, IC und IH für den Nachweis von Hepatitis-B-Virus validiert.
ELISA, Immunblotting, Immunfluoreszenz und Immunperoxidasefärbung von infiziertem Lebergewebe und transfizierten kultivierten Zellen.
Empfohlene Arbeitsverdünnung: für Immunblotting 1:1.000; für Immunfluoreszenz 1:200. Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Physikalische Form
Aszites. Flüssigkeit mit 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tobias Zahn et al.
Vaccine, 38(15), 3105-3120 (2020-03-03)
There are currently about 257 million people suffering from chronic HBV infection worldwide. In many cases, an insufficient Tcell response is causative for establishment of a chronic infection. To ensure a robust cellular immune response and induction of neutralizing antibodies
Boerries Brandenburg et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 42(6), 1300-1309 (2005-12-01)
Protein transduction domains (PTDs) have been used to deliver a variety of biologically active cargo across cellular membranes. However the potential of PTDs to mediate transport of nanoparticular structures into the cytoplasm bypassing the endosomal compartment remains unclear. Cell-permeable virus-like
Immunochemical structure of the carboxy-terminal part of hepatitis B e antigen: identification of internal and surface-exposed sequences
Sallberg, M, et al
The Journal of General Virology, 74 ( Pt 7), 1335-1340 (1993)
The structure of the variable regions of mouse monoclonal antibodies to hepatitis B virus core antigen.
Skrivelis, V, et al.
Scandinavian Journal of Immunology, 37, 637-643 (1993)
V Bichko et al.
Molecular immunology, 30(3), 221-231 (1993-02-01)
Particulate and denatured core protein as well as e-antigen (HBe) of hepatitis B virus (HBV) differ in part immunologically but this has not been studied in sufficient detail. Therefore, in this study the B-cell immune response to native and denatured