MAB1664
Anti-VEGF Receptor-1 Antibody
Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
FLT-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FLT1(2321)
Spezifität
1998; Sait et al., 1995; deVries et al., 1992).
SPECIES REACTIVITIES:
Antibody crossreacts with mouse Flt-1. No significant sequence homology is seen with human VEGF-R2/KDR or other related kinases. Antibody crossreactivity in other species is not established.
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Wachstumsfaktoren & -rezeptoren
Flow cytometry: Dilute the antibody to 25 μg/mL and use 10-20 μL antibody for 1-2 x 10E5 cells in a total volume of 200-250 μL. Visualize with appropriate secondary antibodies.
ELISA: 1:10,000 - 1:100,000, using 50-100ng of control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable