Wichtige Dokumente
MAB1435
Sigma-Aldrich
Anti-Makrophagen/Monozyten-Antikörper, Klon ED-1
clone ED-1, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Monocyte Antibody, Clone ED-1 Anti-Macrophages, Monocytes Detection Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ED-1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Darf nicht reagieren mit
horse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Monozyten werden durch das Knochenmark aus hämatopoetischen Stammzellenvorläufern namens Monoblasten erzeugt. Monozyten zirkulieren etwa ein bis drei Tage im Blutkreislauf und wandern anschließend in der Regel in Gewebe im ganzen Körper. Sie machen von 3 bis 8 Prozent der Leukozyten im Blut aus. Im Gewebe reifen die Monozyten zu verschiedenen Arten von Makrophagen mit unterschiedlichen anatomischen Positionen heran.
Makrophagen sind eine Art Leukozyten, die aus Monozyten abgeleitet werden, die eindringende Antigenmoleküle, Viren und Mikroorganismen einschließen und Fragmente des Antigens darstellen, um Helfer-T-Zellen zu aktivieren, was schließlich die Produktion von Antikörpern gegen das Antigen stimuliert.
Spezifität
Erkennt ein Einzelkettenglykoprotein von 90–100 kDa, das in der lysomalen Membran von Myeloidzellen exprimiert wird. Außerdem tritt eine schwache Zelloberflächenexpression auf. Das Antigen wird von den meisten Gewebemakrophagen exprimiert und zudem schwach von peripheren Blutgranulozyten. Studien zeigten, dass das Antigen viele gemeinsame Eigenschaften mit Macrosialin bei der Maus und CD68 beim Mensch aufweist.
Klon ED1, der in Ratten ein CD68-ähnliches Molekül erkennt, ist ein ausgezeichneter Marker für aktivierte Mikroglia. Für Pan-Mikroglia-Marker, die sowohl ruhende als auch aktivierte Mikroglia färben, CD11b (MAB1387Z und andere) oder iba-1 (MABN92) verwenden.
Immunogen
Rattenmilzzellen
Anwendung
Dieser Anti-Makrophagen/Monozyten-Antikörper, Klon ED-1 ist zur Verwendung in Durchflusszytometrie (FC), Immunhistochemie (IHC), Immunpräzipitation (IP), Radioimmunassay (RIA) und Western Blot (WB) zum Nachweis von CD68 validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Immunhistologie an Schnellschnitten mit 01:50–1:300. Paraffin-eingebettetes Gewebe (Bouin-Fixierung): 1:50–1:300 (erfordert eine Vorbehandlung mit Trypsin oder Pronase).
Durchflusszytometrie mit 1:100–1:200. Verwenden Sie 10 μl dieser Arbeitsverdünnung, um 10E6 Zellen zu markieren.
Radioimmunassay
Auch für Immunpräzipitation und Western Blot geeignet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
90–100 kDa
Verlinkung
Ersetzt: CBL1511; CBL260
Physikalische Form
Aufgereinigtes Maus-IgG1 in PBS (pH-Wert 7,4) und 0,09 % Natriumazid
Format: Aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Makrophagen, Monozyten, lymphatische Organe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kohki Matsubara et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(6), 2452-2464 (2015-02-13)
Engrafted mesenchymal stem cells from human deciduous dental pulp (SHEDs) support recovery from neural insults via paracrine mechanisms that are poorly understood. Here we show that the conditioned serum-free medium (CM) from SHEDs, administered intrathecally into rat injured spinal cord
Kendall Mitchell et al.
BMC neuroscience, 17(1), 80-80 (2016-12-03)
Bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) is a pleiotropic, secreted molecule with diverse effects. The potent ability of BMP-2 to stimulate bone growth prompted its widespread clinical use for arthrodesis (spine fusion). However, elevated post-operative pain in patients treated with BMP-2 has
Y Suzuki et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 87(4), 241-248 (2011-10-01)
The effects of prolonged water washing after fixation for 48 h in 10% (v/v) phosphate-buffered neutral formalin on the quality of representative histological staining methods were evaluated using samples of liver, kidney, spleen and thymus collected from three male Crl:CD(SD)(IGS)
Daniel L Pouliquen et al.
Oncotarget, 8(34), 57552-57573 (2017-09-17)
A rat model of sarcomatoid mesothelioma, mimicking some of the worst clinical conditions encountered, was established to evaluate the therapeutic potential of intracavitary curcumin administration. The M5-T1 cell line, selected from a collection established from F344 rats induced with asbestos
L Yao et al.
Gene therapy, 20(12), 1149-1157 (2013-07-26)
Functionalized biomaterial scaffolds targeted at improving axonal regeneration by enhancing guided axonal growth provide a promising approach for the repair of spinal cord injury. Collagen neural conduits provide structural guidance for neural tissue regeneration, and in this study it is