Wichtige Dokumente
MAB1307
Sigma-Aldrich
Anti-Human-IgG1-Antikörper der Maus, Klon HP6001Fc
clone HP6001, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-CD32, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2C, Anti-FcGRIIB, Anti-FcRII-c, Anti-FcgammaRIIb, Anti-IGFR2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
HP6001, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FCGR2B(2213)
Spezifität
Human-IgG1 Fc. ELISA-Spezifität: (Hamilton et al., 1987) Human-IgG Unterklasse 1 - 100 % Human-IgG Unterklasse 2 - 0,25 % Human-IgG Unterklasse 3 - 0,01 %
Human-IgG Unterklasse 4 - 0,01 % Isoelektrische Fokussierung: mittlerer pI 8,0
Immunogen
Epitop: Fc-Fragment
Anwendung
Dieser Antikörper wurde in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), Radio-Immunassay und EIA-Affinitätsblots sowohl als Einfangantikörper als auch Nachweisantikörper für Human-IgG1 eingesetzt (Papadea et al., 1985; Hamilton, et al., 1987).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Fragmentspezifische sekundäre Antikörper
Weisen Sie Human-IgG1 mit diesem Anti-Human-IgG1-Antikörper der Maus, Klon HP6001, Fc zur Verwendung in ELISA, RIA & WB validiert, nach.
Verlinkung
Ersetzt: MABN1055
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 0,02 mol/l Phosphatpuffer, 0,25 mol/l NaCl mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lei Tian et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 28(1), 201-214 (2021-10-15)
mAbs blocking immune checkpoints have emerged as important cancer therapeutics, as exemplified by systemic administration of the IgG1 anti-CD47 mAb that blocks the "don't eat me" pathway. However, this strategy is associated with severe toxicity. To improve therapeutic efficacy while
Bo Xu et al.
Nature communications, 12(1), 5908-5908 (2021-10-10)
Oncolytic herpes simplex virus-1 is capable of lysing tumor cells while alerting the immune system. CD47, in collaboration with SIRPα, represents an important immune checkpoint to inhibit phagocytosis by innate immune cells. Here we show locoregional control of glioblastoma by
Specific targeting of glioblastoma with an oncolytic virus expressing a cetuximab-CCL5 fusion protein via innate and adaptive immunity.
Tian, et al.
Nature cancer, 3, 1318-1335 (2023)
Suzanne E Barbour et al.
Infection and immunity, 70(6), 2780-2786 (2002-05-16)
Several lines of evidence indicate that the monocytes of subjects with localized juvenile periodontitis (LJP) are functionally distinct from cells of age- and race-matched nonperiodontitis (NP) subjects. Among the abnormalities are the propensity to secrete large amounts of prostaglandin E(2)
R C Williams et al.
Arthritis and rheumatism, 40(1), 109-123 (1997-01-01)
To characterize immunologic specificity and possible antiidiotype activity of IgG anti-F(ab')2 in normal subjects as well as in patients with active and inactive systemic lupus erythematosus (SLE). IgG anti-F(ab')2 and anti-double-stranded DNA (anti-dsDNA) were affinity isolated from immunoadsorption columns of