Wichtige Dokumente
MAB045P
Sigma-Aldrich
Anti-Fluorescein(FITC)-Antikörper, Klon 5D6.2, Peroxidase-konjugiert
clone 5D6.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5D6.2, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Fluoreszein (FITC)
Anwendung
ELISA
Immunhistochemie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Weisen Sie Fluorescein (FITC) mit diesem Anti-Fluorescein(FITC)-Antikörper (Klon 5D6.2, Peroxidase-konjugiert) nach, der für die Verwendung in ELISA und IH validiert wurde.
Physikalische Form
0,005 mol/l PBS, 50 % StabilZyme, pH-Wert 7,1
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amy Barton-Pai et al.
European journal of pharmacology, 657(1-3), 159-166 (2011-02-15)
We tested the hypothesis that glycogen synthase kinase 3α/β (GSK3α/β) modulates tumor necrosis factor-a (TNF) induced increased lung vascular permeability. Rats were treated with TNF (i.v., ~100ng/ml) or vehicle 0.5h, 4.0h and 24.0h prior to lung isolation. Rats were co-treated
Marco Reis et al.
The Journal of experimental medicine, 209(9), 1611-1627 (2012-08-22)
Endothelial Wnt/β-catenin signaling is necessary for angiogenesis of the central nervous system and blood-brain barrier (BBB) differentiation, but its relevance for glioma vascularization is unknown. In this study, we show that doxycycline-dependent Wnt1 expression in subcutaneous and intracranial mouse glioma
Martina Tholen et al.
The Journal of biological chemistry, 290(25), 15758-15769 (2015-05-10)
The cysteine protease cathepsin L (CTSL) is often thought to act as a tumor promoter by enhancing tumor progression and metastasis. This goes along with increased CTSL activity in various tumor entities; however, the mechanisms leading to high CTSL levels