LX2RCAL-K25
Luminex-200-Kalibrierungskit, 25 Verwendungen
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Allgemeine Beschreibung
Alle xMAP-Geräte erfordern regelmäßige Kalibrierungs- und Leistungsprüfungen, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert und die Datengenauigkeit aufrechterhalten wird. Die Luminex-100/200-Geräte, die mit der xPONENT-Software betrieben werden, werden mithilfe eines Kalibrierkits und eines Überprüfungskits kalibriert, die jeweils 25 Verwendungen ermöglichen.
Anwendung
Zur Verwendung mit dem Luminex-200-System™, das mit der xPONENT-Software betrieben wird
Sonstige Hinweise
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Zwecke.
Rechtliche Hinweise
Luminex 200 is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany