LSKMAGD12
PureProteome Albumin/IgG-Depletionskit
The PureProteome Albumin/IgG Magnetic Beads are conjugated to an antibody specific for human serum albumin and to protein G for capturing IgG.
Synonym(e):
IgG Removal Kit
Verpackung
kit of 12 mL beads
Hersteller/Markenname
PureProteome
Methode(n)
depletion: suitable (serum)
protein purification: suitable
Partikelgröße
10 μm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die PureProteome Albumin/IgG Magnetischen Beads sind mit einem Antikörper konjugiert, der spezifisch für humanes Serumalbumin und das Protein G ist, das IgG einfängt. Diese magnetischen Beads bieten ein schnelles, skalierbares und reproduzierbares Mittel, um jeweils >98 % Albumin und IgG aus Serum- und Plasmaproben zu entfernen, was den Nachweis und die Analyse von Proteinen von Interesse erleichtert. Für eine effiziente Depletion müssen die PureProteome Magnetischen Beads mit dem PureProteome Magnetständer verwendet werden.
Komponenten
PureProteome Albumin/IgG Magnetische Beads, 12 ml
10X phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) Wasch- und Bindepuffer, 7 ml
Amicon Ultra-4 3K Zentrifugalfilter, 8pk
10X phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) Wasch- und Bindepuffer, 7 ml
Amicon Ultra-4 3K Zentrifugalfilter, 8pk
Hinweis zur Analyse
Depletion: >98%ige Depletion von Albumin und IgG
Experimental and therapeutic medicine, 19(6), 3627-3633 (2020-04-30)
The incidence of acute lung injury (ALI) and acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a common health problem in the clinic and is projected to increase in prevalence in the future. Mechanical ventilation is commonly used to provide respiratory support