Merck
LCWP02500
Millipore
Mitex-Membranfilter
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter; Porengröße 10,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millipore
Mitex
Parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
130 μm
Farbe
white
Matrix
Mitex
Porengröße
10.0 μm pore size
60 % porosity
Blasenpunkt
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Mitex PTFE-Membran ist gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Basen, Treibstoffen und kryogenen Flüssigkeiten, beständig. Die Mitex Membran ist unlaminiert, jedoch einfach zu handhaben und vereint den Komfort einer laminierten Membran mit der Vielseitigkeit einer reinen PTFE-Membran. Mitex Membranen sind hydrophob.
Eigenschaften & Vorteile:
•Breite chemische Kompatibilität
•Biologisch und chemisch inert
•Stabil bei Temperaturen über 260 °C (500 °F) und unter -100 °C (-148 °F)
Anwendungen:
Klärfiltration von Säuren, Basen, kryogenen Flüssigkeiten und Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; RNA-Isolierung
Filtercode: LCWP
Filtertyp: Siebfilter
Anwendung
  • Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
  • Clarifying propellants
  • Isolating RNA
  • Air monitoring
Rechtliche Hinweise
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany