Merck
LB1HCG6S2
Millipore
Millistak+® Lentikulärer Scheibenfilter
B1HC, cellulose, filtration area 1.8 m2, hydrophilic
Synonym(e):
Millistak+ Lenticular Disc Filters, B1HC media series, 16 in. diameter, 8-cell, silicone seal, 2/pack
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Qualitätsniveau
Beschreibung
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Durchmesser
40.64 cm (16 in.)
Filtrationsfläche
1.8 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Nichtflüchtige Rückstände (NVR)
1.50-2.02 mg/m2 (gravimetric analysis test)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
416-593 ppb (gravimetric analysis test)
565-1037 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
B1HC
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Stack Disk
Stack Design: 16 in. diameter, 8-cell
Anwendung
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
Spezifikationen
Filter Grade: B1HC
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
3 In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 123 °C
Sanitization Protocol
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
Hinweis zur Analyse
Gravimetric Extractables: Post autoclave (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) and pure water flush of 100 L/m2 (10 L/ft2) of media surface area
Product Water Conductivity at 25°C: after a pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)