Alle Fotos(1)
Key Documents
KZ-1L-BKK
Millipore
Anti-E (Klon MS-16), FFMU
Anti-E from the clone MS-16, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
UNSPSC-Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
MS-16, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pack of 1 L
Konzentration
3-14 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6.7-7.7
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Standardisierter, konzentrierter Zellkulturüberstand, nicht diafiltriert, minimale pH-Pufferung; zum Formulieren von Anti-E-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.Breite Spezifizität, die Reaktionen werden durch das Vorhandensein oder Fehlen des C-Antigens beeinflusst, wodurch er einem Anti-Ce ähnelt; enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 18 Monate ab dem Filtrationsdatum.Durch die US FDA unter einer geteilten Fertigungsvereinbarung lizensiert
Anwendung
Antikörperzwischenprodukt zu weiteren Herstellungszwecken.
Herstellung eines In-vitro-Blutgruppenbestimmungsprodukts oder -geräts.
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Teilweise verarbeitetes Reagens zur weiteren Herstellung von ausschließlich nicht injizierbaren Produkten. Die Abwesenheit aller viraler Antigene wurde nicht ermittelt. Kein US-Standard der Wirksamkeit. Bei Trübung nicht verwenden. Enthält 0,1 %<nbsp/>(w/v) Natriumazid.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable