Fortfahren mit
KPHLS10TT1
Durapore® 0.45 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10, cartridge nominal length 13.2 in. (33.5 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
Synonym(e):
Durapore® 0.45 µm, Opticap® XL Capsule
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Durapore® 0,45 µm, Opticap®-XL-Kapsel, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Inlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeOutlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeMax Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C
Quality Segment
material
polyester support, polyethylene support, polypropylene filter, polypropylene housing, silicone outer O-ring, silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
reg. compliance
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterility
sterile; irradiated
product line
Opticap® XL 10
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
≤15.0 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water), 1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4-40 °C (Reverse:), 2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward:), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C, 80 psig max. inlet pressure
technique(s)
bioburden reduction: suitable
cartridge nominal length
13.2 in. (33.5 cm)
device L
33.5 cm (13.2 in.)
device size
10 in.
filter diam.
4.2 in. (10.7 cm)
filter filtration area
0.62 m2
inlet connection diam.
1-1/2 in.
inlet to outlet width
33.5 cm (13.2 in.)
outlet connection diam.
1-1/2 in.
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction), <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size
bubble point
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
fitting
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal), (38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
General description
Konfiguration: Kapsel
Preparation Note
Sterilisationsmethode:
Gamma-kompatibel bis 40 kGy. 3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126°C, nicht in-line dampfsterilisierbar
Dieses Produkt enthält eine Durapore®-Membran, die den Kriterien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21CFR210.3 (b)(6) entspricht.
Analysis Note
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit einer Wassermenge von ≥ 1500 ml.
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: ≤ 25 mg je Kapsel nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur.
Other Notes
Anwendungshinweise:
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Beachten Sie den Abschnitt Installation im Benutzerhandbuch für OPTICAP® XL-Kapseln und OPTICAP® XLT-Kapseln
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
KPHLS3TTT1KPHLS2TTT1KPHLS1TTT1
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XLT 30
product line
Opticap® XLT 20
product line
Opticap® XLT 10
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; irradiated
material
polyester support, polypropylene filter, silicone outer O-ring, polyethylene support, silicone-coated EPDM rubber lead O-ring, polypropylene housing
material
polyester support, polyethylene support, polypropylene filter, polypropylene housing, silicone seal
material
polyester support, polyethylene support, polypropylene filter, polypropylene housing, silicone seal
material
polyester support, polyethylene support, polypropylene filter, polypropylene housing, silicone seal
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
Still not finding the right product?
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.