Merck
KMP4G10TT1
Millipore
Milligard® PES 1.2/0.45 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10
About This Item
Materialien
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Opticap® XL 10
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
Länge
13.2 in.
Breite
4.2 in.
Kerngröße
, polypropylene
Allgemeine Beschreibung
Milligard® PES 1.2/0.45 µm filters are designed for effective bioburden control and reliable particulate removal from a broad range of fluid streams. When used standalone for non critical applications, these membrane-based filters typically remove ≥ 6 log Serratia marcescens. When used upstream of sterilizing-grade filters or other unit operations, they improve processing efficiency.Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Anwendung
Prefiltration and bioburden control
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Fast flow and high throughput
  • Validated bioburden reduction
  • Predictable scalability from small-scale to production-size devices
  • High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
  • Single-use, gamma-ready formats
  • Caustic stable
Verpackung
PE Bag
Sonstige Hinweise
Directions for Use
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Filters are designed, developed and manufactured in accordance with a Quality Management System approved by an accredited registering body to the ISO 9001 Quality Systems Standard. Certificate of Quality is available online for all filters.
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.