KMP2G3STH1
Milligard® PES 1.2/0.2 μm nominal, Opticap® T-line 30 capsule
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange ), hose barb (6/8 in. outlet), sterilization compatible with autoclavable
About This Item
Materialien
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
gamma compatible
Produktlinie
Opticap®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
prefiltration: suitable
L × B
83.9 cm (32.6 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
Filtrationsfläche
1.8 m2 (19.4 ft2)
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm pore size (nominal)
Allgemeine Beschreibung
Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Sonstige Hinweise
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich