KHGEG3TTB1H
Millipore Express® SHC High Area, Opticap® XLT Capsule
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Opticap® XLT 30
Synonym(e):
Gamma Compatible High Area Opticap® XLT 30 Millipore Express® SHC 0.5 µm/ 0.2 µm 1-1/2 in. TC-1 in. HB
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyester support
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Opticap® XLT 30
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
≤169.2 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psi) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse; intermittent)
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
6.9 bar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward; intermittent)
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
87.1 cm (34.3 in.)
Breite
7.8 in.
Nennlänge Kartusche
30 in. (75 cm)
Durchmesser
10.7 in. (4.2 cm)
Filtrationsfläche
3.0 m2
Breite Einlass bis Auslass
17.5 cm (6.9 in.)
Durchm. Auslassanschluss
1 in.
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHC High Area
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Blasenpunkt
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 25 mm (1 in.) Hose Barb Outlet)
Anwendung(en)
sample preparation
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Angaben zur Herstellung
Gamma compatible to 45 kGy; 3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable
Hinweis zur Analyse
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
After sterilization and a controlled water flush of 63 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.