Alle Fotos(1)
Key Documents
JP-125ML-BK
Millipore
Anti-Cw (Klon MS-110), FFMU
Anti-Cw from the clone MS-110, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
UNSPSC-Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
MS-110, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pkg of 125 mL
Konzentration
5-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6.7-7.7
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Standardisierter, konzentrierter Zellkulturüberstand, der mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung diafiltriert wurde.
Zum Formulieren von Anti-Cw-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Anwendung
Antikörperzwischenprodukt zu weiteren Herstellungszwecken
Herstellung eines In-vitro-Blutgruppenbestimmungsprodukts oder -geräts
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Teilweise verarbeitetes Reagens zur weiteren Herstellung von ausschließlich nicht injizierbaren Produkten. Die Abwesenheit aller viraler Antigene wurde nicht ermittelt. Kein US-Standard der Wirksamkeit. Bei Trübung nicht verwenden. Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable