Wichtige Dokumente
JN-1L-BK
Millipore
Anti-S (Klon MS-94), FFMU
Anti-S from the clone MS-94, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
UNSPSC-Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
MS-94, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pack of 1 L
Konzentration
5-24 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6.7-7.7
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Standardisierter, konzentrierter Zellkulturüberstand, der mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung diafiltriert wurde.
Zum Formulieren von Anti-S-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Durch die US FDA unter einer geteilten Fertigungsvereinbarung lizensiert.
Anwendung
Antikörperzwischenprodukt zu weiteren Herstellungszwecken.
Herstellung eines In-vitro-Blutgruppenbestimmungsprodukts oder -geräts.
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Teilweise verarbeitetes Reagens zur weiteren Herstellung von ausschließlich nicht injizierbaren Produkten. Die Abwesenheit aller viraler Antigene wurde nicht ermittelt. Kein US-Standard der Wirksamkeit. Bei Trübung nicht verwenden. Enthält 0,1 %<nbsp/>(w/v) Natriumazid.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1