JE-1L-BK
Anti-B (Klon ES-4), FFMU
Anti-B from the clone ES-4, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
ES-4, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pack of 1 L
Konzentration
6-17 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
5.5-6.5
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Standardisierter, konzentrierter Zellkulturüberstand, der mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung diafiltriert wurde.
Zum Formulieren von Anti-B- oder Anti-A+B-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.
ES-4 reagiert stark mit allen Erythrozyten, die reguläre Formen des B-Antigens aufweisen. Wie auch das polyklonale Anti-B, das in humanem Plasma der Gruppe A vorkommt, agglutiniert dieser Antikörper A1-Erythrozyten, die das „erworbenes B-Antigen“-Phänomen aufweisen. Die Hauptanwendung dieses FFMU ist als Bestandteil eines gemischten Anti-A+B-Reagens. JG (Klon ES-15) ist ein ausgezeichneter Mischpartner zu diesem Zweck.
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Durch die US FDA unter einer geteilten Fertigungsvereinbarung lizensiert.
Zum Formulieren von Anti-B- oder Anti-A+B-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.
ES-4 reagiert stark mit allen Erythrozyten, die reguläre Formen des B-Antigens aufweisen. Wie auch das polyklonale Anti-B, das in humanem Plasma der Gruppe A vorkommt, agglutiniert dieser Antikörper A1-Erythrozyten, die das „erworbenes B-Antigen“-Phänomen aufweisen. Die Hauptanwendung dieses FFMU ist als Bestandteil eines gemischten Anti-A+B-Reagens. JG (Klon ES-15) ist ein ausgezeichneter Mischpartner zu diesem Zweck.
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Durch die US FDA unter einer geteilten Fertigungsvereinbarung lizensiert.
Anwendung
Antikörperzwischenprodukt zu weiteren Herstellungszwecken.
Herstellung eines In-vitro-Blutgruppenbestimmungsprodukts oder -geräts.
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Teilweise verarbeitetes Reagens zur weiteren Herstellung von ausschließlich nicht injizierbaren Produkten. Die Abwesenheit aller viraler Antigene wurde nicht ermittelt. Kein US-Standard der Wirksamkeit. Bei Trübung nicht verwenden. Enthält 0,1 %<nbsp/>(w/v) Natriumazid.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable