Merck
IQ70XXPKIT
Milli-Q
Milli-Q® IQ 7010/15 Reinstwasseraufbereitungskit
new
greener alternative
For Milli-Q® IQ 7010 and 7015 ultrapure water systems.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Höhe
39.5 cm (15.5 in.)
Aufnahme
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Wasseraufbereitungskit enthält:
Zwei IPAK Gard® 10/15 Vorbehandlungspacks, bestehend aus einem Faltenfilter zur Entfernung von Partikeln, Mineralien und Kolloiden und einem Aktivkohleblock zur Entfernung von freiem Chlor. Dadurch wird die Umkehrosmosemembran (RO) geschützt und die Systemleistung verbessert.
  • Das IPAK Quanta® Polishing-Modul für Elix® Reinwasser enthält innovative ”IQnano” Ionenaustauschermedien zur Entfernung von Ionen bis in den Spurenbereich sowie hochwertige synthetische Aktivkohle zur Beseitigung organischer Spurenverunreinigungen.
  • Tankbelüftungsfilter zum Schutz von gelagertem Reinwasser (Typ 2) vor luftübertragenen Verunreinigungen. Er ist mit Aktivkohle, Natronkalk und einem Membranfilter ausgestattet, um das Eindringen von verunreinigter Luft in den Tank zu verhindern.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzusehen.
Anwendung
Für Milli-Q® IQ 7010/15 Reinstwassersysteme
  • In diesem Kit ist eine Kombination aus zwei IPAK Gard® Vorbehandlungspacks zum Schutz der RO-Membranen und ein IPAK Quanta® Polishing-Modul für Elix® Speisewasser enthalten, sodass eine gleichbleibende Produktion von Reinstwasser gewährleistet wird
  • Durch den Tankbelüftungsfilter wird das gelagerte Reinwasser vor luftübertragenen Verunreinigungen geschützt
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • e-Sure-Tags ermöglichen eine RFID-Verbindung mit dem System, damit eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, des Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit möglich sind
  • Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe pro Pack, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren
  • 63 % der Teilelieferanten des IPAK Gard® Packs und 78 % der Teilelieferanten des IPAK Quanta® Packs sind nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany