Merck
HNS2MAG-95K
Millipore
MILLIPLEX® Human Neuroscience Magnetic Bead Panel 2 - Multiplex-Assay für die Neurowissenschaft
The analytes available for this multiplex kit are: Angiogenin, ApoE4, FABP3, Ferritin, Neurogranin, and TREM2.
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milliplex®
assay range
accuracy: 124%
(Neurogranin)
accuracy: 84%
(FABP3)
accuracy: 85%
(ApoE4)
accuracy: 94%
(TREM2)
accuracy: 97%
(Angiogenin)
sensitivity: 11.0 pg/mL
(MinDC + 2SD; TREM2)
sensitivity: 14.3 pg/mL
(MinDC + 2SD; FABP3)
sensitivity: 162.8 pg/mL
(MinDC + 2SD; ApoE4)
sensitivity: 19.9 pg/mL
(MinDC + 2SD; Neurogranin)
sensitivity: 5.8 pg/mL
(MinDC + 2SD; Angiogenin)
sensitivity: 6.1 pg/mL
(MinDC + 2SD; Ferritin)
standard curve range: 15-50,000 pg/mL
(TREM2)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(Angiogenin)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(FABP3)
standard curve range: 244-1,000,000 pg/mL
(ApoE4)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(Neurogranin)
standard curve range: 6-25,000 pg/mL
(Ferritin)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
(Angiogenin)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
(FABP3)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
(TREM2)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Ferritin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Neurogranin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <5%
(ApoE4)
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Allgemeine Beschreibung
Eine Überwachung von Protein-Biomarkern in der Cerebrospinalflüssigkeit (CSF) von Patienten mit neurologischen Störungen hat sich als äußerst vorteilhaft erwiesen, um das Voranschreiten der Erkrankung zu verstehen. Auch wenn mehrere CSF-Biomarker reproduzierbar zwischen Proben von gesunden und erkrankten Patienten unterscheiden können, ist die Beschaffung von CSF für Forschungsstudien jedoch schwierig. Aufgrund des Bedarfs an blutbasierten Biomarkern der Alzheimer-Krankheit wird ständig nach neuen Kandidaten gesucht. Dieses konfigurierbare Multiplex-Immunassay dient der quantitativen Messung von sechs Proteinen, die sowohl in menschlicher CSF als auch in Blutplasma/-serum vorkommen und an neurologischen Erkrankungen beteiligt sind. Auch Zell-/Gewebekulturproben können in dem Panel verwendet werden.
Das MILLIPLEX® Human Neuroscience Bead Panel 2 ist ein 6-Plex-Kit, das für die gleichzeitige Quantifizierung einiger oder aller der folgenden Analyten in Cerebrospinalflüssigkeit (CSF), Serum/Plasma und Überständen von Zell-/Gewebekulturen für Homogenate vorgesehen ist: Angiogenin, ApoE4, FABP3, Ferritin, Neurogranin, TREM2.
Paneltyp: Neurowissenschaft
Spezifität
Kreuzreaktivität
Eine Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und einem der anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder nur geringfügig vorhanden. Die rekombinanten Proteine ApoE2 und ApoE3 haben eine Kreuzreaktivität von < 5 % auf den ApoE4-Beads.
Anwendung
  • Analyten: Angiogenin, ApoE4, FABP3, Ferritin, Neurogranin, TREM2
  • Empfohlene Probengröße: Plasma, Serum, CSF, Zell-/Gewebekulturüberstand
  • Für Plasma/Serum wird eine Verdünnung im Verhältnis 1:10 empfohlen, um die Analyten FABP3, Ferritin, Neurogranin und TREM2 optimal zu erkennen.
  • Für Plasma/Serum wird für ApoE4 und Angiogenin eine Verdünnung im Verhältnis 1:200 empfohlen.
  • Da die Plasma-/Serumproben unterschiedlich verdünnt werden, ist es nicht möglich, ApoE4 und Angiogenin gemeinsam mit FABP3, Ferritin, Neurogranin und TREM2 zu testen.
  • CSF-Proben benötigen eine Verdünnung von 1:10 und können daher gemeinsam analysiert werden.
  • Überstände oder Homogenate von Zell- bzw. Gewebekulturen können unverdünnt oder verdünnt in einem geeigneten Kontrollmedium verwendet werden.
  • Für den Nachweis von Angiogenin muss ein Bead-Verdünnungsmittel vorhanden sein. (Im Bead-Verdünnungsmittel ist biotinylierter Angiogenin-Detektionsantikörper enthalten.)
  • Forschungskategorie: Neurowissenschaft
Leistungsmerkmale und Vorteile
Wählen Sie in diesem Panel verfügbare Analyte aus und stellen Sie so Ihr eigenes Multiplex-Kit zusammen.
Verpackung
Alles, was Sie brauchen – in einem einzigen Kit.
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Rechtliche Hinweise
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Frederic Brosseron et al.
Journal of neurochemistry, 157(6), 2210-2224 (2020-09-08)
There is growing evidence that promising biomarkers of inflammation in Alzheimer´s disease (AD) and other neurodegenerative diseases correlate strongest to levels of tau or neurofilament, indicating an inflammatory response to neuronal damage or death. To test this hypothesis, we investigated
Maciej Dulewicz et al.
Journal of clinical medicine, 10(19) (2021-10-14)
Synaptic loss and dysfunction are one of the earliest signs of neurodegeneration associated with cognitive decline in Alzheimer's disease (AD). It seems that by assessing proteins related to synapses, one may reflect their dysfunction and improve the understanding of neurobiological