Merck
GTTP14250
Millipore
Isopore Membranfilter
Isopore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore
Millipore
Parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Filterdurchm.
142 mm
Dicke
25 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore
Porengröße
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
Blasenpunkt
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Isopore Membran besteht aus einer Polycarbonatfolie mit glatter, glasartiger Oberfläche. Diese erleichtert die Probenuntersuchung bei der optischen und Elektronenmikroskopie. Sie ist nützlich bei der Analyse von luftübertragenen Verunreinigungen. Darüber hinaus weist die Isopore Membran einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße auf. Sie kann in der Epifluoreszenzmikroskopie und in Chemotaxis-Assays eingesetzt werden.
Anwendung
Isopore Membranfilter werden für Folgendes verwendet:
  • zum Trennen von lungengängigen Partikeln aus sandhaltigen Kompositen
  • zum Filtern von partikulären organischen Substanzen aus Salzwasser
  • zum Konzentrieren der prokaryotischen Biomasse aus Salzwasserproben
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • SEM analysis
  • Sterility testing
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Partikelrückhaltevermögen an der Oberfläche für eine einfache Zählung und Analyse.
  • Isopore Membranen weisen geringe Hintergrundstörungen auf.
  • Schnelles Trocknen und minimale Probenanalysezeit.
  • Lichtdurchlässiges Material.
  • Auch in brauner Ausführung erhältlich.
Vorsicht
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bacterial assemblages of the eastern Atlantic Ocean reveal both vertical and latitudinal biogeographic signatures
Friedline CJ, et al.,
Biogeosciences (Online), 9(6) (2012)
Lindsey Bishop et al.
ACS nano, 11(9), 8849-8863 (2017-08-02)
Pulmonary toxicity studies on carbon nanotubes focus primarily on as-produced materials and rarely are guided by a life cycle perspective or integration with exposure assessment. Understanding toxicity beyond the as-produced, or pure native material, is critical, due to modifications needed
Silvia Vidal-Melgosa et al.
Nature communications, 12(1), 1150-1150 (2021-02-21)
The formation of sinking particles in the ocean, which promote carbon sequestration into deeper water and sediments, involves algal polysaccharides acting as an adhesive, binding together molecules, cells and minerals. These as yet unidentified adhesive polysaccharides must resist degradation by