Merck
GI-1L-BK
Anti-E (Klon MS-12/MS-260) Blutgruppenbestimmungsreagens
Anti-E from the clone MS-12/MS-260, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonym(e):
Vorratsreagenz – RHCE (Rh)-Spezifitäten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
Clone:
MS-12/MS-260, monoclonal
Technique(s):
agglutination assay: suitable, blood typing: suitable
Application:
Agglut., blood typing
Citations:
-
biological source
human
Quality Segment
antibody form
unpurified
clone
MS-12/MS-260, monoclonal
form
liquid
packaging
pkg of 1 L
concentration
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable, blood typing: suitable
pH
7.0-7.4
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 36 Monate ab dem Filtrationsdatum
Produktformulierung gemäß Anhang IV der EU IVD-Verordnung zur Unterstützung der CE-Anmeldung geprüft.
Nur zur In-vitro-Verwendung
Application
Bulk
Zur Verwendung mit Röhrchen-, Objektträger-, Mikrotiterplatten-, Gel- und Säulentechniken
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)