GFDX103000
Glasfaser-Diagnostik-Pad
filter W × L 10 mm × 300 mm, pack of 100 strips
Synonym(e):
Diagnose-Pad, Glasfaserdiagnosepad, 10 mm x 300 mm, Streifen, 100er-Packung, Glasfaserpad, Konjugatpad
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 100 strips
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
SureWick®
Breite
10 mm
filter W × L
10 mm × 300 mm
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- SureWick® Glasfaserpads haben einen geringen Anteil an extrahierbaren Substanzen und ausgezeichnete Konsistenz.
- Sie sorgen für einen zuverlässigen, vorhersagbaren Probenfluss und eine zuverlässige Reagenzzufuhr.
- Sie zeichnen sich durch Einheitlichkeit in Bezug auf Dicke und Bettvolumen und gleichmäßige Oberflächenqualität aus.
- Schnelle Lieferung und kurze Vorlaufzeit.
- Ausgezeichneter technischer Support.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable