Wichtige Dokumente
FTPF00789
Millipore
Silikon, 10,16 cm, Tri-Clover-Dichtung, Gehäuse für 1 Kartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
eCl@ss:
25140604
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with M AIR T Compressed Gas and Air Test Kit
Rechtliche Hinweise
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany