Merck
FSLW00010
Millipore
PTFE-Membranfilter; Porengröße 3,0 μm
Fluoropore®, 1 ft × 10 ft, hydrophobic
Synonym(e):
Fluoropore Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Porengröße:
3.0 μm pore size
85 % porosity
Materialien:
PTFE membrane
plain filter
white filter
Leistungsmerkmale:
hydrophobic
Länge:
10 ft
3.05 m
Blattgröße:
10 ft
Dicke:
150 μm
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Fluoropore®
Millipore
Parameter
130 °C max. temp.
20 L/min-cm2 air flow rate
286 mL/min-cm2 water flow rate
Länge
10 ft
3.05 m
Blattgröße
10 ft
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
3.0 μm pore size
85 % porosity
Blasenpunkt
≥0.1 bar, air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: FSLW
Filtertyp: Siebfilter
Unsere Fluoropore®-Membran ist eine hydrophobe Polymer-Membran aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die an einen Träger aus Polyethylen hoher Dichte gebunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluoropore-Membranen bieten eine breite chemische Kompatibilität, hohe Fließraten und konstant hohe Qualität. (Bitte beachten Sie, dass Produkte, deren Bestellnummern „FHUP“ enthalten, unlaminiert sind oder ohne Unterlage hergestellt werden.)
Unsere Omnipore Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist.
Merkmale & und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität erzielt hohe Fließraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Ausführungen für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftmonitoring; Gasfiltration und Be-/Entlüftung; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany