Wichtige Dokumente
FR180380011
Sigma-Aldrich
K1-030 Red COOH PS 10%
About This Item
UNSPSC-Code:
13102026
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable