FGLP02500
Fluoropore-Membranfilter
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Fluoropore®
Millipore
Parameter
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.22 μm pore size
85 % porosity
Blasenpunkt
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Unsere Omnipore Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist.
Merkmale & und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität erzielt hohe Fließraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Ausführungen für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich
Anwendungen:
- Fluoropore Membran: Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftmonitoring; Gasfiltration und Be-/Entlüftung; UV-Spektroskopie
- Omnipore Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen
Anwendung
- Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
- Filtern oder Entlüften von Gasen
- UV-Spektroskopie
- Partikelüberwachung
- Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Analyse auf Mikroplastik
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung biologischer Verunreinigungen
- Gebrauchsanweisung: Die Sterilfiltration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefen.
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
WGK
WGK 3